Få mere at vide
Fisherbrand™ accuQuatro U Pack patron
Artikelnummer. 15479709 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Type:
AccuQuatro U pack patron, DI feed
AccuQuatro U pack patron, RO feed
AccuQuatro U pack patron, lav TOC
AccuQuatro U pack patronsæt med μ0,2 m slutfilter, RO-tilførsel
AccuQuatro U-pakke Cartridge Kit med μ0,2 m slutfilter, DI Feed
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type unitSize
15479709 AccuQuatro U pack patron, RO feed Hver
15489709 AccuQuatro U pack patronsæt med μ0,2 m slutfilter, RO-tilførsel Hver
15499709 AccuQuatro U pack patron, DI feed Hver
15409719 AccuQuatro U-pakke Cartridge Kit med μ0,2 m slutfilter, DI Feed Hver
15419719 AccuQuatro U pack patron, lav TOC Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15479709
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg patronen til din fødevandstype. Fisher Scientific™ AccuQuatro patroner er tilgængelige til omvendt osmose, deioniseret eller lav TOC fødevand.
  • Minimal dødvandsvolumen
  • Produktion af ion-frit og organisk-frit ultrarent vand
  • Valg af ultrarensningspatroner til fødevandstyper
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Accu100
Type AccuQuatro U pack patron, RO feed