Få mere at vide
Invitrogen™ AccuPrime™ SuperMix II
Artikelnummer. 10554233
Mængde:
1000 Reactions
200 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10554233
Brand: Invitrogen™ 12341012
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kræver
Skabelon og primere
AccuPrime SuperMix II er en klar-til-brug blanding af DNA-polymerase, tilbehørsproteiner, salte, magnesium og dNTP'er til effektiv PCR-amplifikation.
AccuPrime SuperMix II er en klar-til-brug blanding af DNA-polymerase, tilbehørsproteiner, salte, magnesium og dNTP'er til effektiv PCR-amplifikation. Alt du skal gøre er at tilføje skabelon og primere, hvilket reducerer opsætningstiden med det halve. For nøjagtig PCR ydeevne, AccuPrime SuperMix II sætter standarden. Du forstærker dine DNA-mål cyklus efter cyklus, hvilket eliminerer fejlfinding og omarbejdelse.
Ud over en kraftig DNA-polymerase, AccuPrime SuperMix I inkluderer Platinumanti-DNA-polymerase-antistoffer, der hæmmer polymeraseaktivitet, hvilket giver en automatisk hot-start, og et termisk stabilt tilbehørsprotein, der forbedrer specifik primer-skabelon-hybridisering under hver PCR-cyklus. Denne unikke kombination giver mulighed for succes, selv under tidligere suboptimale forhold.
AccuPrime SuperMix II er designet til amplifikation af genomiske DNA-amplikoner, plasmid-DNA eller cDNA-skabeloner op til 4 kb i længden. Alternativt AccuPrime SuperMix I er optimeret til at forstærke et snævrere område af mål med en længde på mindre end 200 bp.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 200 reaktioner
Inkluderer AccuPrime SuperMix II leveres i 2X koncentration for at tillade ca. 50 % af det endelige reaktionsvolumen at blive brugt til tilsætning af primer og skabelonopløsninger. Reagenser tilstrækkelige til 200 amplifikationsreaktioner af 25μ L hver er leveret. AccuPrime SuperMix II-komponenter: 40 mM Tris-HCl (pH 8,4); 100 mM KCI; 3 mM MgCl2, 400μ M hver dGTP, dATP, dTTP, dCTP; AccuPrime Taq DNA-polymerase; termostabil AccuPrime protein; stabilisatorer.
200 reaktioner: 2 x 1,25 ml.
Opbevares ved -°20 C i en ikke-frostfri fryser.