Få mere at vide
Buerkle™ AccuOne™ Tøndepumpe drevet af genopladeligt batteri
Artikelnummer. 11302880 Shop alle Bürkle produkter
Dybde (metrisk):
50 cm
70 cm
100 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Må ikke bruges i EX areal!
Artikelnummer. 11302880
Brand: Buerkle™ 59001070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Må ikke bruges i EX areal!
Buerkle™ AccuOne™ Pumpestation med afladningsrør drives af et genopladeligt batteri, som gør det muligt at bruge den på flere stationære pumpestationer.
Tøndepumpen drevet af genopladeligt batteri, AccuOne , har et unikt nyt hybridsystem med fuldstændig fleksibilitet og uafhængighed af det elektriske netværk. Et kraftigt let genopladeligt batteri med den nyeste næste generation af lithium-ion-teknologi, uden memory-effekt, med auto-stop-funktion før dybafladning.
  • Lithium-ion genopladeligt batteri
  • Op til 1500 liter leveringsvolumen pr. batteriopladning, erstatningsbatteri tilgængeligt
  • Fås som ekstraudstyr med genopladeligt batteri eller strømforsyningsenhed (fås som tilbehør)
  • Bestående af pumpestation, drev, genopladeligt batteri, lader og fast afladningsalbue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Unikt hybrid strømsystem, genopladeligt batteri og strømforsyningsenhed er udskiftelige
Oversigt Nedsænkningsdybde på 70 cm
Flowhastighed 600 L/Batteri
Inkluderer Konnektor, afgangsrør, fast afgangsalbue, pumpestation
Dybde (metrisk) 70 cm
Modstandsegenskaber Kemikalier
Type Tønde pumpe
Certificeringer/compliance CE-certificeret