Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ XL600 bordplade dobbelt pH/ISE, ledningsevne og opløst iltmålere
Artikelnummer. 12820653 Shop alle Fisherbrand produkter
Produkttype:
Multiparametermåler
Måler med Deluxe-sæt
Seven2Go S2 pH/mV-måler: Standardsæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12820653
Indeholder
accumet XL600 dobbelt pH/ISE, ledningsevne& DO bordmåler, elektrodestander, RS232 og USB kabler, 100/240V universal strømforsyning
Giv avancerede målinger med enkel betjening og byd på en stor, livagtig farveberøringsskærm. Fisherbrand accumet XL600 pH/ISE/ledningsevne/DO bordmålere tilbyder avancerede funktioner med enkel betjening for at sikre, at dine målinger er pålidelige, og at dine laboratorieprocesser er effektive.
  • Farvedisplay med høj opløsning viser data tydeligt fra brede betragtningsvinkler og afstande
  • Optimeret touch-skærm med glas/glasfølsomhed giver stor brugervenlighed
  • Info på skærmen inkluderer dato og klokkeslæt, stabilitetsindikator, alarmer og kontekstspecifikke hjælpeskærme
  • Et til seks punkts pH-kalibrering med 0,001 pH-opløsning
  • Automatisk buffergenkendelse med seks pH-buffersæt eller tilpasset buffermulighed
  • To til seks-punkts ISE-kalibrering med 0,001 ppm, mg/L eller molær opløsning
  • ISE-metoder til kendt addition, kendt subtraktion, analytaddition og analytsubtraktion
  • Ledningsevne, TDS (total opløste faste stoffer), saltholdighed og resistivitetstilstande
  • Opløst oxygen-tilstand beregner fem-dages BOD-test, OUR og SOUR
  • Salinitetskorrektion og barometrisk trykkompensation med indbygget barometer for at forbedre DO-nøjagtigheden
  • Vis op til fire målinger samtidigt (to pH eller ISE, en ledningsevne, en DO)
  • Automatisk eller manuel temperaturkompensation, vist i° C eller° F
  • Op til 10 adgangskodebeskyttede bruger-id-konti, hver bevarer unikke kalibrerings- og instrumentindstillinger med hukommelse til lagring af 2000 datapunkter
  • RS232 og USB grænseflader til printer- eller computergrænseflader og real-time grafer på skærmen af målinger
  • RJ45 Ethernet/internetport til at forbinde lokalt netværk (LAN) eller internet
  • Tovejskommunikation til LIMS tilslutningsmuligheder og 3. parts software
  • Tilslutning til ydre enheder såsom tastatur, mus eller andet USB enhed
  • Flersproget grænseflade med engelsk, tysk, kinesisk, fransk, italiensk og spansk
  • To porte til valgfri røreprobe (kat. nr. 13-620-BSP) med fem hastighedsindstillinger
  • Mulighed for vægmonteringsmåler for at skabe ekstra bænkplads
NIST-sporbare kalibreringsmodeller (-CERT)
  • Hjælp til at mødes ISO , FDA, USDA og EPA retningslinjer for kvalitetssikring
  • Inkluderer målerens nøjagtighed ved fem testpunkter på tværs af pH-området
  • Inkluderer målerens nøjagtighed ved fem testpunkter på tværs af tilsvarende mV-område
  • Test udført af akkrediteret laboratorium, inkluderer NIST-sporbart certifikat
Specifikationer
  • pH-område: -2.000 til 20.000 pH
  • pH-opløsning: 0,1, 0,01, 0,001 pH
  • pH-nøjagtighed:± 0,002 pH
  • ISE-område: 0,001 til 19999 ppm, mg/L eller molær
  • ISE-opløsning: 0,001, 0,01, 0,1, 1 (automatisk)
  • ISE-nøjagtighed: 0,5 % fuld skala (monovalent ion); 1 % fuld skala (divalent ion)
  • mV-område:± 2000,0mV
  • mV opløsning: 0,1mV
  • mV-nøjagtighed:± 0,2mV eller± 0,05 %, alt efter hvad der er størst
  • mV Offset Justering: Op til± 150mV
  • Konduktivitetsområde: 0,00 μS til 500,0mS
  • Konduktivitet Opløsning: 0,01, 0,1 μS; 0,001, 0,01, 0,1 mS
  • Konduktivitetsnøjagtighed:± 1 % fuld skala
  • TDS-område: 0,00 ppm til 500 ppt (TDS-faktor 1,00)
  • TDS-opløsning: 0,01, 0,1 ppm; 0,001, 0,01, 0,1 ppt
  • TDS-nøjagtighed:± 1 % fuld skala
  • Salinitetsområde: 0 til 80,0 ppt
  • Salinitetsopløsning: 0,01, 0,1 ppm; 0,001, 0,01, 0,1 ppt
  • Salinitets nøjagtighed:± 1 % fuld skala
  • Resistivitetsområde: 2.000 Ohm til 20.0 MOhm
  • Resistivitet Opløsning: 0,01, 0,1 Ohm; 0,001, 0,1 kOhm; 0,01 MOhm
  • Resistivitetsnøjagtighed:± 1 % fuld skala
  • Opløst iltområde: 0 til 50 mg/L; 0 til 600 % mætning
  • Opløst iltområde ved brug af 13-620-SSP: 0 til 20 mg/L; 0 til 200 % mætning
  • Opløsning af opløst ilt: 0,01, 0,1 mg/L; 0,1, 1 % mætning
  • Opløst ilt nøjagtighed:± 0,1 mg/L± 1 LSD, 0,1 % mætning
  • Barometrisk trykområde: 450 til 825 mm Hg
  • Barometrisk tryknøjagtighed:± 1 mm Hg + 1 LSD
  • Temperaturområde: -5° til +105 °C (23° til 221,0 °F)
  • Temperaturopløsning: 0,1 °C (0,1 °F)
  • Temperatur nøjagtighed:± 0,2 °C (± 0,3 °F)
  • Kalibreringspunkter: 1 til 6 point med automatisk buffergenkendelse (ABR)
  • ISE-kalibreringspunkter: 2 til 6 punkter
  • ATC-temperaturkalibrering: Offset i trin på °0,1 C; Offset område:± 5 °C (± 9 °F)
  • Hukommelse: 2000 datasæt pr. bruger-id med dato/tidsstempel
  • Selvtest: Ja
  • Indgange: To BNC, to minitelefon ATC, 8 Pin DIN (ledningsevne), 8 Pin DIN (DO), jord
  • Udgang: RJ45, RS232, to USB , to omrøringssonde
  • Strømkrav: 100 til 240VAC, 50/60Hz
  • Dimensioner (L x B x H): 24,6 x 17,3 x 9,9 cm (9,7 x 6,8 x 3,9 tommer)
  • Vægt: 1,13 kg (2,5 lb.)
Anvendelser
Farmaceutisk, biotek, forskning, QA/QC, industri, mad, drikkevarer
Certificeringer
CE, TUV 3-1, FCC klasse A
garanti
3 år på måler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed Flere
Udgange RS232, USB-A, Mini-B USB , RJ45, omrørerport (2)
Nøjagtighed (ledningsevne) ±1 % FS
Nøjagtighed (DO) 0.1 +1 LSD
Nøjagtighed (ISE) 0,5 % fuld skala (monovalent ion), 1 % fuld skala (divalent ion)
Nøjagtighed (mV) ±0,2 mV
Nøjagtighed (pH) ±0,002
Nøjagtighed (resistivitet) ±1% fuld skala
Nøjagtighed (saltholdighed) ±1% fuld skala
Nøjagtighed (TDS) ±1% fuld skala
Kalibreringspunkter (ledningsevne) Automatisk (4 point), maksimalt 1/rækkevidde, manuel (5 point), maksimalt 1/område
Kalibreringspunkter (ISE) 2 til 6
Kalibreringspunkter (pH) Op til 6 forudindstillede eller 5 brugerdefinerede
Celle konstant 0,01 til 10
Certificeringer/compliance NIST, ISO , FDA, USDA, EPA
Datastyringsdetaljer 3 til 86400 sek.
Datapunkter 2000
Detektionsområde Flere
Kanaler 2
Display Type LCD
Måletilstande pH, mV, ISE, Ion, Koncentration, Ledningsevne, TDS, Saltholdighed, Resistivitet, Temperatur
Rækkevidde (ledningsevne) 0 til 500 mS
Rækkevidde (mV) ±2000 mV
Område (pH) -2 til 20
Rækkevidde (resistivitet) 3 W til 100 MW over 4 områder: 0 til 20 kW, 20 til 200 kW, 200 kW til 2 MW, 2 til 100 MW
Rækkevidde (saltholdighed) 0 til 80 ppt
Rækkevidde (TDS) 0,050 ppm til 500 ppt (ved TDS-faktor 1,00)
Opløsning (ISE) 2/3/4 cifre
Opløsning (pH) 0.1/0.01/0.001
Temperaturområde (metrisk) -5 °C til +105 °C
Inkluderer Måler, elektrodearm, RS-232 og USB kabler og 110/220V strømforsyning
Indgange 2 BNC, 2 ATC
Model- XL600 Dual pH/ISE/Conductivity/DO Meter
Produkttype Multiparametermåler
Område (DO) 0 til 20 mg/L (0 til 1272 mbar), 0 til 200 % mætning med 13-620-SSP elektrode
Rækkevidde (ISE) ±2000 mV
Opløsning Flere
Opløsning (ledningsevne) 0.001/0.01/0.1mS
Opløsning (DO) 0,01mg/L (0,1mbar), 0,1% mætning
Opløsning (mV) 0.1mV
Opløsning (resistivitet) 0.01/0.1W, 0.001/0.1kW, 0.01MW
Opløsning (saltholdighed) 0.01/0.1ppm, 0.001/0.01/0.1ppt
Opløsning (TDS) 0.01/0.1ppm, 0.001/0.01/0.1ppt
Temperatur nøjagtighed ±0,2 °C (± 0,3 °F)
Temperaturopløsning 0,1 °C
garanti 3 år
Dimensioner (L x B x H) 24,6 x 17,3 x 9,9 cm (9,7 x 6,8 x 3,9 tommer)
Længde (engelsk) 9,68 tommer.
Længde (metrisk) 24.6 cm
Bredde (metrisk) 17.3 cm
Højde (engelsk) 3,89 tommer.
Højde (metrisk) 9.9 cm
Vægt (engelsk) 2.5 lb.
Vægt (metrisk) 1.13 kg
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60Hz