Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ XL250 Benchtop pH/ISE dobbeltkanalmålere
Shop alle Fisherbrand produkterBeskrivelse
Indeholder
accumet XL250 pH/ISE dobbeltkanals bordmåler, ammoniakelektrode (13-620-509), TRIS-kompatibel dobbeltforbindelse genopfyldelig pH-elektrode af glaslegeme (13-620-183A), ATC-sonde (13-620-19), elektrodestander, RS232 og USB kabler, 100/240V universal strømforsyning
Giv avancerede pH- og ionmålinger med enkel betjening og tilbyder en stor, levende farveberøringsskærm. Fisherbrand accumet XL250 pH/ISE dobbeltkanals bænkmålere tilbyder avancerede funktioner med enkel betjening for at sikre, at dine målinger er pålidelige, og at dine laboratorieprocesser er effektive.
- Farvedisplay med høj opløsning viser data tydeligt fra brede betragtningsvinkler og afstande
- Optimeret touch-skærm med glas/glasfølsomhed giver stor brugervenlighed
- Info på skærmen inkluderer dato og klokkeslæt, stabilitetsindikator, alarmer og kontekstspecifikke hjælpeskærme
- Et til seks punkts pH-kalibrering med 0,001 pH-opløsning
- Automatisk buffergenkendelse med seks pH-buffersæt eller tilpasset buffermulighed
- To til seks-punkts ISE-kalibrering med 0,001 ppm, mg/L eller molær opløsning
- ISE-metoder til kendt addition, kendt subtraktion, analytaddition og analytsubtraktion
- Automatisk eller manuel temperaturkompensation, vist i° C eller° F
- Vis to pH- eller ISE-målinger samtidigt med dobbeltkanals BNC-indgange
- Op til 10 adgangskodebeskyttede bruger-id-konti, hver bevarer unikke kalibrerings- og instrumentindstillinger med hukommelse til lagring af 2000 datapunkter
- RS232 og USB grænseflader til printer- eller computergrænseflader og real-time grafer på skærmen af målinger
- RJ45 Ethernet/internetport til at forbinde lokalt netværk (LAN) eller internet
- Tovejskommunikation til LIMS tilslutningsmuligheder og 3. parts software
- Tilslutning til ydre enheder såsom tastatur, mus eller andet USB enhed
- Flersproget grænseflade med engelsk, tysk, kinesisk, fransk, italiensk og spansk
- To porte til valgfri røreprobe (kat. nr. 13-620-BSP) med fem hastighedsindstillinger
- Mulighed for vægmonteringsmåler for at skabe ekstra bænkplads
NIST-sporbare kalibreringsmodeller (-CERT)
- Hjælp til at mødes ISO , FDA, USDA og EPA retningslinjer for kvalitetssikring
- Inkluderer målerens nøjagtighed ved fem testpunkter på tværs af pH-området
- Inkluderer målerens nøjagtighed ved fem testpunkter på tværs af tilsvarende mV-område
- Test udført af akkrediteret laboratorium, inkluderer NIST-sporbart certifikat
Specifikationer
- pH-område: -2.000 til 20.000 pH
- pH-opløsning: 0,1, 0,01, 0,001 pH
- pH-nøjagtighed:± 0,002 pH
- ISE-område: 0,001 til 19999 ppm, mg/L eller molær
- ISE-opløsning: 0,001, 0,01, 0,1, 1 (automatisk)
- ISE-nøjagtighed: 0,5 % fuld skala (monovalent ion); 1 % fuld skala (divalent ion)
- mV-område:± 2000,0mV
- mV opløsning: 0,1mV
- mV-nøjagtighed:± 0,2mV eller± 0,05 %, alt efter hvad der er størst
- mV Offset Justering: Op til± 150mV
- Temperaturområde: -5° til +105 °C (23° til 221,0 °F)
- Temperaturopløsning: 0,1 °C (0,1 °F)
- Temperatur nøjagtighed:± 0,2 °C (± 0,3 °F)
- Kalibreringspunkter: 1 til 6 point med automatisk buffergenkendelse (ABR)
- ISE-kalibreringspunkter: 2 til 6 punkter
- ATC-temperaturkalibrering: Offset i trin på °0,1 C; Offset område:± 5 °C (± 9 °F)
- Hukommelse: 2000 datasæt pr. bruger-id med dato/tidsstempel
- Selvtest: Ja
- Indgange: To BNC, 2 mini-telefon ATC, jord
- Strømkrav: 100 til 240VAC, 50/60Hz
- Dimensioner (L x B x H): 24,6 x 17,3 x 9,9 cm (9,7 x 6,8 x 3,9 tommer)
- Vægt: 1,13 kg (2,5 lb.)
Anvendelser
Farmaceutisk, biotek, forskning, QA/QC, industri, mad, drikkevarer
Certificeringer
CE, TUV 3-1, FCC klasse A
garanti
3 år på måler
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | Flere |
| Udgange | RS232, USB-A, Mini-B USB , RJ45, omrørerport (2) |
| Nøjagtighed (ISE) | 0,5 % fuld skala (monovalent ion), 1 % fuld skala (divalent ion) |
| Nøjagtighed (mV) | ±0,2 mV |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,002 |
| Kalibreringspunkter (ISE) | 2 til 6 |
| Kalibreringspunkter (pH) | Op til 6 forudindstillede eller 5 brugerdefinerede |
| Certificeringer/compliance | NIST, ISO , FDA, USDA, EPA |
| Datastyringsdetaljer | 3 til 86400 sek. |
| Datapunkter | 2000 |
| Vis mere |