Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ XL250 Benchtop pH/ISE dobbeltkanalmålere
Giv avancerede pH- og ionmålinger med enkel betjening og tilbyder en stor, levende farveberøringsskærm. Fisherbrand accumet XL250 pH/ISE dobbeltkanals bænkmålere tilbyder avancerede funktioner med enkel betjening for at sikre, at dine målinger er pålidelige, og at dine laboratorieprocesser er effektive.
Brand:  Fisherbrand™ 01X610101
10813.82 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12860643
  • 11965.00 DKK / Hver
Focus On Clean Water
Brug rabatkode 24139 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 05-11-2025
Tilføj til indkøbskurv
Indeholder: accumet XL250 pH/ISE dobbeltkanals bordmåler, TRIS-kompatibel dobbeltforbindelse genopfyldelig pH-elektrode af glaslegeme (13-620-183A), ATC-sonde (13-620-19), elektrodestander, RS232 og USB kabler, 100/240V universal strømforsyning
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Vis mere
Tekniske data
Vis mere
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Videoer
  • Fisherbrand - Focus on pH and electrochemistry
    Fisher Scientific provide a comprehensive range of accumet™ pH meters, electrodes and pH accessories.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
    SDS
    Dokumenter Certifikater
    Kampagner
    Kampagner
    • Multiple Manufacturers
      Shop now for up to 60% off Clean Water Research essentials
      Promo Code: 24139
      Expires2025-08-21
      Days
      13
      Hours
      15
      Minutes
      45
      Seconds
      37
    Korrektion af produktindhold
    Produkttitel
    Fisherbrand™ accumet™ XL250 Benchtop pH/ISE dobbeltkanalmålere >