Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ XL250 Benchtop pH/ISE dobbeltkanalmålere
Artikelnummer. 12850643 Shop alle Fisherbrand produkter
Produkttype:
Meter with Ammonia Kit
Meter with pH/ISE Kit
pH/ISE Meter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12850643
Indeholder
accumet XL250 pH/ISE dual-kanal bordmåler, elektrodestander, RS232 og USB kabler, 100/240V universal strømforsyning
Giv avancerede pH- og ionmålinger med enkel betjening og tilbyder en stor, levende farveberøringsskærm. Fisherbrand accumet XL250 pH/ISE dobbeltkanals bænkmålere tilbyder avancerede funktioner med enkel betjening for at sikre, at dine målinger er pålidelige, og at dine laboratorieprocesser er effektive.
  • Farvedisplay med høj opløsning viser data tydeligt fra brede betragtningsvinkler og afstande
  • Optimeret touch-skærm med glas/glasfølsomhed giver stor brugervenlighed
  • Info på skærmen inkluderer dato og klokkeslæt, stabilitetsindikator, alarmer og kontekstspecifikke hjælpeskærme
  • Et til seks punkts pH-kalibrering med 0,001 pH-opløsning
  • Automatisk buffergenkendelse med seks pH-buffersæt eller tilpasset buffermulighed
  • To til seks-punkts ISE-kalibrering med 0,001 ppm, mg/L eller molær opløsning
  • ISE-metoder til kendt addition, kendt subtraktion, analytaddition og analytsubtraktion
  • Automatisk eller manuel temperaturkompensation, vist i° C eller° F
  • Vis to pH- eller ISE-målinger samtidigt med dobbeltkanals BNC-indgange
  • Op til 10 adgangskodebeskyttede bruger-id-konti, hver bevarer unikke kalibrerings- og instrumentindstillinger med hukommelse til lagring af 2000 datapunkter
  • RS232 og USB grænseflader til printer- eller computergrænseflader og real-time grafer på skærmen af målinger
  • RJ45 Ethernet/internetport til at forbinde lokalt netværk (LAN) eller internet
  • Tovejskommunikation til LIMS tilslutningsmuligheder og 3. parts software
  • Tilslutning til ydre enheder såsom tastatur, mus eller andet USB enhed
  • Flersproget grænseflade med engelsk, tysk, kinesisk, fransk, italiensk og spansk
  • To porte til valgfri røreprobe (kat. nr. 13-620-BSP) med fem hastighedsindstillinger
  • Mulighed for vægmonteringsmåler for at skabe ekstra bænkplads
NIST-sporbare kalibreringsmodeller (-CERT)
  • Hjælp til at mødes ISO , FDA, USDA og EPA retningslinjer for kvalitetssikring
  • Inkluderer målerens nøjagtighed ved fem testpunkter på tværs af pH-området
  • Inkluderer målerens nøjagtighed ved fem testpunkter på tværs af tilsvarende mV-område
  • Test udført af akkrediteret laboratorium, inkluderer NIST-sporbart certifikat
Specifikationer
  • pH-område: -2.000 til 20.000 pH
  • pH-opløsning: 0,1, 0,01, 0,001 pH
  • pH-nøjagtighed:± 0,002 pH
  • ISE-område: 0,001 til 19999 ppm, mg/L eller molær
  • ISE-opløsning: 0,001, 0,01, 0,1, 1 (automatisk)
  • ISE-nøjagtighed: 0,5 % fuld skala (monovalent ion); 1 % fuld skala (divalent ion)
  • mV-område:± 2000,0mV
  • mV opløsning: 0,1mV
  • mV-nøjagtighed:± 0,2mV eller± 0,05 %, alt efter hvad der er størst
  • mV Offset Justering: Op til± 150mV
  • Temperaturområde: -5° til +105 °C (23° til 221,0 °F)
  • Temperaturopløsning: 0,1 °C (0,1 °F)
  • Temperatur nøjagtighed:± 0,2 °C (± 0,3 °F)
  • Kalibreringspunkter: 1 til 6 point med automatisk buffergenkendelse (ABR)
  • ISE-kalibreringspunkter: 2 til 6 punkter
  • ATC-temperaturkalibrering: Offset i trin på °0,1 C; Offset område:± 5 °C (± 9 °F)
  • Hukommelse: 2000 datasæt pr. bruger-id med dato/tidsstempel
  • Selvtest: Ja
  • Indgange: To BNC, 2 mini-telefon ATC, jord
  • Strømkrav: 100 til 240VAC, 50/60Hz
  • Dimensioner (L x B x H): 24,6 x 17,3 x 9,9 cm (9,7 x 6,8 x 3,9 tommer)
  • Vægt: 1,13 kg (2,5 lb.)
Anvendelser
Farmaceutisk, biotek, forskning, QA/QC, industri, mad, drikkevarer
Certificeringer
CE, TUV 3-1, FCC klasse A
garanti
3 år på måler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed Flere
Udgange RS232, USB-A, Mini-B USB , RJ45, omrørerport (2)
Nøjagtighed (ISE) 0,5 % fuld skala (monovalent ion), 1 % fuld skala (divalent ion)
Nøjagtighed (mV) ±0,2 mV
Nøjagtighed (pH) ±0,002
Kalibreringspunkter (ISE) 2 til 6
Kalibreringspunkter (pH) Op til 6 forudindstillede eller 5 brugerdefinerede
Certificeringer/compliance NIST, ISO , FDA, USDA, EPA
Datastyringsdetaljer 3 til 86400 sek.
Datapunkter 2000
Detektionsområde Flere
Kanaler 2
Display Type LCD
Måletilstande pH, mV, ISE, Ion, Koncentration, Temperatur
Rækkevidde (mV) ±2000 mV
Område (pH) -2 til 20
Opløsning (ISE) 2/3/4 cifre
Opløsning (pH) 0.1/0.01/0.001
Temperaturområde (metrisk) -5 °C til +105 °C
Inkluderer Måler, elektrodearm, RS-232 og USB kabler og 110/220V strømforsyning
Indgange 2 BNC, 2 ATC
Model- XL250 Dobbelt pH/ISE-måler
Produkttype pH/ISE Meter
Rækkevidde (ISE) ±2000 mV
Opløsning Flere
Opløsning (mV) 0.1mV
Temperatur nøjagtighed ±0,3 °C
Temperaturopløsning 0,1 °C
garanti 3 år
Dimensioner (L x B x H) 24,6 x 17,3 x 9,9 cm (9,7 x 6,8 x 3,9 tommer)
Længde (engelsk) 9,68 tommer.
Længde (metrisk) 24.6 cm
Bredde (metrisk) 17.3 cm
Højde (engelsk) 3,89 tommer.
Højde (metrisk) 9.9 cm
Vægt (engelsk) 2.5 lb.
Vægt (metrisk) 1.13 kg
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60Hz