Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ XL150 bordplade pH-målere
Artikelnummer. 12890633 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Type:
Måler med pH-sæt, NIST-certificeret.
pH-måler, NIST-certifikat
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
12890633 Måler med pH-sæt, NIST-certificeret. Hver
12820643 pH-måler, NIST-certifikat Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12890633
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
accumet XL150 pH bordmåler, elektrodestander, RS232 og USB kabler, 100/240V universal strømforsyning
Giver avancerede pH-målinger med enkel betjening og tilbyder en stor, levende farveberøringsskærm. Fisherbrand accumet XL bordmålere tilbyder avancerede funktioner med enkel betjening for at sikre, at dine målinger er pålidelige, og at dine laboratorieprocesser er effektive.
  • Farvedisplay med høj opløsning viser data tydeligt fra brede betragtningsvinkler og afstande
  • Optimeret touch-skærm med glas/glasfølsomhed giver stor brugervenlighed
  • Info på skærmen inkluderer dato og klokkeslæt, stabilitetsindikator, alarmer og kontekstspecifikke hjælpeskærme
  • Et til seks punkts pH-kalibrering med 0,001 pH-opløsning
  • Automatisk buffergenkendelse med seks pH-buffersæt eller tilpasset buffermulighed
  • Automatisk eller manuel temperaturkompensation, vist i° C eller° F
  • Op til 10 adgangskodebeskyttede bruger-id-konti, hver bevarer unikke kalibrerings- og instrumentindstillinger med hukommelse til lagring af 2000 datapunkter
  • RS232 og USB grænseflader til printer- eller computergrænseflader og real-time grafer på skærmen af målinger
  • RJ45 Ethernet/internetport til at forbinde lokalt netværk (LAN) eller internet
  • Tovejskommunikation til LIMS tilslutningsmuligheder og 3. parts software
  • Tilslutning til ydre enheder såsom tastatur, mus eller andet USB enhed
  • Flersproget grænseflade med engelsk, tysk, kinesisk, fransk, italiensk og spansk
  • To porte til valgfri røreprobe (kat. nr. 13-620-BSP) med fem hastighedsindstillinger
  • Mulighed for vægmonteringsmåler for at skabe ekstra bænkplads
NIST-sporbare kalibreringsmodeller (-CERT)
  • Hjælp til at mødes ISO , FDA, USDA og EPA retningslinjer for kvalitetssikring
  • Inkluderer målerens nøjagtighed ved fem testpunkter på tværs af pH-området
  • Inkluderer målerens nøjagtighed ved fem testpunkter på tværs af tilsvarende mV-område
  • Test udført af akkrediteret laboratorium, inkluderer NIST-sporbart certifikat
Specifikationer
  • pH-område: -2.000 til 20.000 pH
  • pH-opløsning: 0,1, 0,01, 0,001 pH
  • pH-nøjagtighed:± 0,002 pH
  • mV-område:± 2000,0mV
  • mV opløsning: 0,1mV
  • mV-nøjagtighed:± 0,2mV eller± 0,05 %, alt efter hvad der er størst
  • mV Offset Justering: Op til± 150mV
  • Temperaturområde: -5° til +105 °C (23° til 221,0 °F)
  • Temperaturopløsning: 0,1 °C (0,1 °F)
  • Temperatur nøjagtighed:± 0,2 °C (± 0,3 °F)
  • Kalibreringspunkter: 1 til 6 point med automatisk buffergenkendelse (ABR)
  • ATC-temperaturkalibrering: Offset i trin på °0,1 C; Offset område:± 5 °C (± 9 °F)
  • Hukommelse: 2000 datasæt pr. bruger-id med dato/tidsstempel
  • Selvtest: Ja
  • Indgange: BNC, mini-telefon ATC, jord
  • Strømkrav: 100 til 240VAC, 50/60Hz
  • Dimensioner (L x B x H): 24,6 x 17,3 x 9,9 cm (9,7 x 6,8 x 3,9 tommer)
  • Vægt: 1,13 kg (2,5 lb.)
Anvendelser
Farmaceutisk, biotek, forskning, QA/QC, industri, mad, drikkevarer
Certificeringer
CE, TUV 3-1, FCC klasse A
garanti
3 år på måler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Måler, elektrodearm, RS-232 og USB kabler og 110/220V strømforsyning
Nøjagtighed (temperatur) ±0,3 °C
Nøjagtighed (mV) ±0,2
Nøjagtighed (pH) ±0,002
Udgange RS-232, USB-A, Mini-B USB , RJ45, omrørerport (2)
Område (pH) -2 til 20
Opløsning (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Kalibreringspunkter (pH) Op til 6 forudindstillede eller 5 brugerdefinerede
Rækkevidde (mV) ±2000
Opløsning (mV) 0.1 mV
Kalibreringspunkter 1 til 6
Temperaturområde (metrisk) -5 °C til +105 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Display Type LCD
Datapunkter 2000
Indgange BNC, ATC
Certificeringer/compliance NIST, ISO , FDA, USDA, EPA
Dimensioner (L x B x H) 24,6 x 17,3 x 9,9 cm (9,7 x 6,8 x 3,9 tommer)
Vægt (metrisk) 1.13 kg
Vægt (engelsk) 2.5 lb.
garanti 3 år
Nøjagtighed Flere
Model- XL150 pH-meter
Opløsning Flere
Detektionsområde Flere
Type Måler med pH-sæt, NIST-certificeret.
Længde (engelsk) 9,68 tommer.
Længde (metrisk) 24.6 cm
Bredde (metrisk) 17.3 cm
Højde (engelsk) 3,89 tommer.
Højde (metrisk) 9.9 cm
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60 Hz