Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ XL150 bordplade pH-målere
Giver avancerede pH-målinger med enkel betjening og tilbyder en stor, levende farveberøringsskærm. Fisherbrand accumet XL bordmålere tilbyder avancerede funktioner med enkel betjening for at sikre, at dine målinger er pålidelige, og at dine laboratorieprocesser er effektive.
Brand:  Fisherbrand™ 01X609901
7389.33 DKK valid until 2025-08-24
Use promo code "24140" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12820643
  • 9515.00 DKK / Hver
Focus on Agri-Science Testing
Brug rabatkode 24136 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-11-2025
Tilføj til indkøbskurv
Indeholder: accumet XL150 pH-bordmåler, TRIS-kompatibel dobbeltforbindelse genopfyldelig pH-elektrode af glaslegeme (13-620-183A), ATC-sonde (13-620-19), elektrodestander, RS232 og USB kabler, 100/240V universal strømforsyning
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Vis mere
Tekniske data
Vis mere
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Videoer
  • Fisherbrand - Focus on pH and electrochemistry
    Fisher Scientific provide a comprehensive range of accumet™ pH meters, electrodes and pH accessories.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
    SDS
    Dokumenter Certifikater
    Se tilbehørsprodukter
    Kampagner
    Kampagner
    Korrektion af produktindhold
    Produkttitel
    Fisherbrand™ accumet™ XL150 bordplade pH-målere >