Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ Glashus Standardstørrelse Kombinationselektroder - Kviksølvfri
Artikelnummer. p-4017959 Shop alle Fisherbrand produkter
Konnektortyper:
Amerikansk standard/stift
BNC og 6-benet
BNC/RCA
Knudepunkt:
Dobbelt keramik
Enkelt keramik
Type påfyldningsopløsning:
SP135-500
SP138-500
Længde (metrisk) kabel:
76,2 cm
152,4 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10232781
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Aftagelig pærebeskytter
Til rutinemæssige pH- og titreringsmålinger med små prøver og små kar, hvor separate halvcelleelektroder kan være upraktiske
  • 0 til 14 pH-område
  • Porøst keramisk kryds
  • Drej-åbn/drej-luk låg for nem påfyldning
  • Konstant afstand mellem FS-5 Universal Glass pH-pære og referenceforbindelse betyder høj reproducerbarhed
  • Nedsænkningsdybde, ∽4 tommer. (10,1 cm)
  • 30 in. lange (76,2 cm) ledninger, undtagen 13-620-91, som har 60 in. lang (152,4 cm) ledning
Valg af Ag/AgCl Single- eller Double-Junction interne referenceelementer
  • Enkeltforbindelsesmodeller med Ag/AgCl -reference er perfekte til rutinemæssige pH- og titreringsmålinger af vandige opløsninger med små prøver, små kar
  • Dobbeltforbindelsesmodeller med Ag/AgCl-reference er nyttige i vandige og ikke-vandige opløsninger og i applikationer, der kræver TRIS-buffere
  • Til vandige og ikke-vandige prøver
  • Double-junction Ag/AgCl eliminerer måle- og tilstopningsproblemer, når det bruges i forskning med Tris-buffere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukketype Twist Open/Twist Close
Farve Blå
Konnektortyper BNC og 6-benet
Knudepunkt Enkelt keramik
Materiale Glas
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 23 °C til 212 °C
Type Kombinations Ag/AgCl pH-elektrode, ikke-genopfyldelig
Type påfyldningsopløsning SP135-500
Til brug med (applikation) Til rutinemæssige pH- og titreringsmålinger med små prøver og små kar, hvor separate halvcelleelektroder kan være upraktiske
Til brug med (udstyr) pH-meter
Inkluderer Aftagelig pærebeskytter
Intern reference Ag/AgCl
Svartid <10 sek.
Temperatur (engelsk) Drift -5 °F til +100 °F
Temperaturområde (metrisk). -5 °C til +100 °C
garanti 1 år
Længde (engelsk) 4 tommer
Længde (engelsk) Kabel 30 tommer
Længde (metrisk) 101.6 mm
Længde (metrisk) kabel 76,2 cm