Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ Glashus Standardstørrelse Kombinationselektroder - Kviksølvfri
Artikelnummer. 11560174 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Konnektortyper:
Amerikansk standard/nål
BNC og 6-benet
BNC/RCA
Knudepunkt:
Dobbelt keramik
Enkelt keramik
Type påfyldningsopløsning:
SP135-500
SP138-500
Længde (metrisk) kabel:
76,2 cm
152,4 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Knudepunkt Type påfyldningsopløsning Længde (metrisk) kabel Pakningsstørrelse
11560174 BNC/RCA Dobbelt keramik SP138-500 76,2 cm Hver
10232781 BNC og 6-benet Enkelt keramik SP135-500 76,2 cm Hver
11520064 Amerikansk standard/nål Enkelt keramik SP135-500 76,2 cm Hver
11530064 Amerikansk standard/nål Enkelt keramik SP135-500 152,4 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11560174
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1685.00 DKK
    1252.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 432.71 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Indeholder
Aftagelig pærebeskytter
Til rutinemæssige pH- og titreringsmålinger med små prøver og små kar, hvor separate halvcelleelektroder kan være upraktiske
  • 0 til 14 pH-område
  • Porøst keramisk kryds
  • Drej-åbn/drej-luk låg for nem påfyldning
  • Konstant afstand mellem FS-5 Universal Glass pH-pære og referenceforbindelse betyder høj reproducerbarhed
  • Nedsænkningsdybde, ∽4 tommer. (10,1 cm)
  • 30 in. lange (76,2 cm) ledninger, undtagen 13-620-91, som har 60 in. lang (152,4 cm) ledning
Valg af Ag/AgCl Single- eller Double-Junction interne referenceelementer
  • Enkeltforbindelsesmodeller med Ag/AgCl -reference er perfekte til rutinemæssige pH- og titreringsmålinger af vandige opløsninger med små prøver, små kar
  • Dobbeltforbindelsesmodeller med Ag/AgCl-reference er nyttige i vandige og ikke-vandige opløsninger og i applikationer, der kræver TRIS-buffere
  • Til vandige og ikke-vandige prøver
  • Double-junction Ag/AgCl eliminerer måle- og tilstopningsproblemer, når det bruges i forskning med Tris-buffere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukketype Twist Open/Twist Close
Farve Lilla
Konnektortyper BNC/RCA
Knudepunkt Dobbelt keramik
Materiale Glas
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C til +100 °C
Type Kombinations-pH-elektrode
Type påfyldningsopløsning SP138-500
Til brug med (applikation) Til vandige og ikke-vandige prøver
Intern reference Ag/AgCl
Temperatur (engelsk) Drift 23 °F til 212 °F
Temperaturområde (metrisk). -5 °C til +100 °C
Længde (engelsk) 4 tommer
Længde (engelsk) Kabel 30 tommer
Længde (metrisk) 101.6 mm
Længde (metrisk) kabel 76,2 cm
Diameter (engelsk) 0,4 tommer.
Diameter (metrisk) 10 mm