Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ Glashus Standardstørrelse Kombinationselektroder - Kviksølvfri
Artikelnummer. 11530064 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Konnektortyper:
Amerikansk standard/stift
BNC og 6-benet
BNC/RCA
Knudepunkt:
Dobbelt keramik
Enkelt keramik
Type påfyldningsopløsning:
SP135-500
SP138-500
Længde (metrisk) kabel:
76,2 cm
152,4 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Knudepunkt Type påfyldningsopløsning Længde (metrisk) kabel unitSize
11530064 Amerikansk standard/stift Enkelt keramik SP135-500 152,4 cm Hver
10232781 BNC og 6-benet Enkelt keramik SP135-500 76,2 cm Hver
11560174 BNC/RCA Dobbelt keramik SP138-500 76,2 cm Hver
11520064 Amerikansk standard/stift Enkelt keramik SP135-500 76,2 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11530064
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
Removable bulb protector
Til rutinemæssige pH- og titreringsmålinger med små prøver og små kar, hvor separate halvcelleelektroder kan være upraktiske
  • 0 to 14pH range
  • Porous ceramic junction
  • Twist-open/twist-close cap for easy filling
  • Constant distance between FS-5 Universal Glass pH bulb and reference junction means high reproducibility
  • Immersion depth, ∽4 in. (10.1cm)
  • 30 in. long (76.2cm) leads, except 13-620-91, which has 60 in. long (152.4cm) lead
Choice of Ag/AgCl Single- or Double-Junction internal reference elements
  • Single-junction models with Ag/AgCl reference are perfect for routine pH and titration measurements of aqueous solutions with small samples, small vessels
  • Double-junction models with Ag/AgCl reference are useful in aqueous and nonaqueous solutions, and in applications requiring TRIS buffers
  • For aqueous and nonaqueous samples
  • Double-junction Ag/AgCl eliminate measurement and clogging problems when used in research with Tris buffers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukketype Twist Open/Twist Close
Farve Blue
Konnektortyper Amerikansk standard/stift
Knudepunkt Enkelt keramik
Materiale Glass
pH-område 0 to 14
Temperatur (metrisk) Drift 23°C to 212°C
Type Combination pH Electrode
Type påfyldningsopløsning SP135-500
Til brug med (applikation) For routine pH and titration measurements with small samples and small vessels, where separate half cell electrodes may be impractical
Til brug med (udstyr) pH meter
Inkluderer Removable bulb protector
Intern reference Ag/AgCl
Svartid <10 sec.
Temperatur (engelsk) Drift -5°F to +100°F
Temperaturområde (metrisk). -5°C to +100°C
garanti 1 Year
Længde (engelsk) 4 in.
Længde (engelsk) Kabel 60 in.
Længde (metrisk) 101.6 mm
Længde (metrisk) kabel 152,4 cm