Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ Kviksølvfrie referenceelektroder af glas
Artikelnummer. 15529624 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Elektrode:
Glashus i standardstørrelse
Knudepunkt:
Dobbelt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Elektrode Knudepunkt Pakningsstørrelse
15529624 Glashus i standardstørrelse Dobbelt Hver
1 options
Artikelnummer. 15529624
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1190.00 DKK
    862.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 327.52 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kviksølvfrie, genopfyldelige, TRIS-kompatible referenceelektroder
  • Kviksølvfri
  • TRIS-kompatibel
  • Genopfyldelig
  • Dobbelt-kryds
  • -5° til +80 °C
  • 0 til 14 pH-området
  • Inkluderer fyldningsopløsning
Brug med indikationcelle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper Stift
Knudepunkt Dobbelt
Materiale Glas
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C til +80 °C
Type Kviksølvfri referenceelektrode
Elektrode Glashus i standardstørrelse
Til brug med (applikation) Biomedicinsk, TRIS
Temperatur (engelsk) Drift 23 °F til 176 °F
Længde (engelsk) 5,75 tommer.
Længde (engelsk) Kabel 30 tommer
Længde (metrisk) 14.6 cm
Længde (metrisk) kabel 76.2 cm
Diameter (engelsk) Krop 0,37 tommer.
Diameter (metrisk) krop 1 cm
Diameter (metrisk) Kap 1.6 cm