Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ Glashus Ag/AgCl referenceelektroder - kviksølvfri
Artikelnummer. p-2903565 Shop alle Fisherbrand produkter
Reference elektrolyt:
13-620-833
SP138-500
SP138-500, SP135-500
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11543975
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anbefales til stabilitet ved højere temperaturer og til brug med stærkt basale prøver
Glaslegeme for modstandsdygtighed over for mange forskellige løsninger
  • Driftstemperaturområde på 0° til +110 °C (32° til 212 °F)
  • 0 til 14 pH-område
  • Standard referencebensstik
  • Alle har 8 μl/t. flowhastighed
Single-Juction Standard Model
  • Standard størrelse glashus
  • Forudfyldt med 4M KCl mættet med AgCl
  • Stabil ved højere temperaturer og med stærkt basiske prøver
Single-Juction Side Arm Model
  • Standard størrelse glashus med 1 tommer. (25 mm) rørtilpasning, praktisk til procedurer, der kræver fjernfyldning
  • Forudfyldt med 4M KCl mættet med AgCl
  • Stabil ved højere temperaturer og med stærkt basiske prøver
Single-Junction sølv/klorid titreringsmodel
  • Glashus i standardstørrelse
  • Forudfyldt med 1M natriumsulfat til sølv- og kloridtitrering
  • Stabil ved højere temperaturer og med stærkt basiske prøver
Dobbeltforbindelsesmodel
  • Designet til ISE og følsomme pH-målinger, titreringer og ORP-test
  • Den indre krop er forfyldt med 4M KCl mættet med AgCl
  • Yderdelen er pakket uden elektrolyt, så du kan vælge en kompatibel elektrolyt til dine prøver
  • Flowhastighed, 8 μl/time.
  • US patent nr. 4.390.406
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper Stift
Knudepunkt Ental
Materiale Glas
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type Ag/AgCl referenceelektrode
Elektrode Foreslåede indikationselektroder: 13-620-1, 13-620-295, 13-620-284, 13-620-3, 13-620-186, 13-620-187, 13-620-115
Type påfyldningsopløsning 4mol/L KCl med AgCl
Til brug med (applikation) Anbefales til stabilitet ved højere temperaturer og til brug med stærkt basale prøver
Intern reference Ag/AgCl
Model- Single-Junction Høj temperatur Ag/AgCl reference
Reference elektrolyt SP138-500
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 212 °F
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Længde (metrisk) 106 mm
Diameter (metrisk) krop 12 mm