Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ Glashus Ag/AgCl referenceelektroder - kviksølvfri
Artikelnummer. 11530094 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Reference elektrolyt:
13-620-833
SP138-500
SP138-500, SP135-500
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Reference elektrolyt unitSize
11530094 13-620-833 Hver
11543975 SP138-500 Hver
11510104 SP138-500, SP135-500 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11530094
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1470.00 DKK
    1091.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 378.55 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anbefales til stabilitet ved højere temperaturer og til brug med stærkt basale prøver
Glaslegeme for modstandsdygtighed over for mange forskellige løsninger
  • Driftstemperaturområde på 0° til +110 °C (32° til 212 °F)
  • 0 til 14 pH-område
  • Standard referencebensstik
  • Alle har 8 μl/t. flowhastighed
Single-Juction Standard Model
  • Standard størrelse glashus
  • Forudfyldt med 4M KCl mættet med AgCl
  • Stabil ved højere temperaturer og med stærkt basiske prøver
Single-Juction Side Arm Model
  • Standard størrelse glashus med 1 tommer. (25 mm) rørtilpasning, praktisk til procedurer, der kræver fjernfyldning
  • Forudfyldt med 4M KCl mættet med AgCl
  • Stabil ved højere temperaturer og med stærkt basiske prøver
Single-Junction sølv/klorid titreringsmodel
  • Glashus i standardstørrelse
  • Forudfyldt med 1M natriumsulfat til sølv- og kloridtitrering
  • Stabil ved højere temperaturer og med stærkt basiske prøver
Dobbeltforbindelsesmodel
  • Designet til ISE og følsomme pH-målinger, titreringer og ORP-test
  • Den indre krop er forfyldt med 4M KCl mættet med AgCl
  • Yderdelen er pakket uden elektrolyt, så du kan vælge en kompatibel elektrolyt til dine prøver
  • Flowhastighed, 8 μl/time.
  • US patent nr. 4.390.406
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper Stift
Knudepunkt Ental
Materiale Glas
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type Ag/AgCl referenceelektrode
Elektrode Foreslåede indikationselektroder: 13-620-122
Type påfyldningsopløsning 4mol/L KCl med AgCl
Til brug med (applikation) Anbefales til stabilitet ved højere temperaturer og til brug med stærkt basale prøver
Intern reference Ag/AgCl
Model- Single-Junction High Temperature Ag/AgCl reference for sølv- og kloridtitrering
Reference elektrolyt 13-620-833
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 212 °F
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Længde (metrisk) 106 mm
Diameter (metrisk) krop 12 mm