Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ Gelfyldte blyant-tynde pH-kombinationselektroder - Kviksølvfri
Artikelnummer. 10207937 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Konnektortyper:
BNC/RCA
US Standard/Pin
Materiale:
Polymer
Polymer/epoxy
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Materiale Pakningsstørrelse
10207937 BNC/RCA Polymer Hver
11560094 US Standard/Pin Polymer/epoxy Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10207937
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1625.00 DKK
    1120.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 504.27 DKK
    31% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Til nem måling af små prøver i lange og smalle kar.
Robust og alsidig
  • Ekstra lang og tynd: Kroppen måler 7 in. lang (178 mm); kun 0,25 tommer. (6 mm) i diameter
  • Robust polymerkonstruktion til håndholdt brug
  • Fyldt med geleret 4M KCl mættet med AgCl-elektrolyt; behøver aldrig genopfyldning
  • Endehætteforsegling holder membranen fugtig og klar
  • Porøs keramisk enkelt kryds
Hurtig og præcis
  • Nøjagtighed,± 0,05 pH ved 25 °C (77 °F)
  • Effektivitet,> 95 %
  • Natriumion fejl,<± 0,05 pH ved 25 °C (77 °F)
  • Svartid, 30 sekunder
  • Vandige prøver i klasseværelset eller i marken
  • Hvor som helst hårdhændet håndtering og brud er problemer, og vedligeholdelse er vanskelig
  • Små prøver i lange, smalle kar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Konnektortyper BNC/RCA
Knudepunkt Enkelt keramik
Materiale Polymer
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C til +80 °C
Type Kombinations-pH-elektrode
Type påfyldningsopløsning Gel 4mol/L KCl mættet med AgCl elektrolyt
Til brug med (applikation) Til nem måling af små prøver i lange og smalle kar
Til brug med (udstyr) pH-meter
pH relativ nøjagtighed ±0,05
Svartid 30 sek.
Temperatur (engelsk) Drift 23 °F til 176 °F
Temperaturområde (metrisk). -5 °C til +80 °C
Længde (engelsk) 7 tommer
Længde (metrisk) 178 mm
Diameter (engelsk) 0,25 tommer
Diameter (metrisk) 6 mm