Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ Fire celle ledningsevne/ATC prober, fire celler
Artikelnummer. p-4892089 Shop alle Fisherbrand produkter
Celle konstant:
1 cm -1
10 cm -1
10 cm-1
Måleområder:
1 til 200 mS/cm
10μ S til 100 mS/cm
Materiale:
Epoxy
Glas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11560164
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med AR60, AR50, AR20, AB30 bordplade og AP65 bærbare målere
Cellens unikke kompakte størrelse er den samme som en typisk pH-elektrode, der —tillader brug i standardelektrodeholdere.
  • Firecellet type med glas- eller epoxylegemer
  • Indbyggede temperatursensorer og 8-bens stik
  • Cellekonstanter på 0,1, 1,0 eller 10,0 cm -1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celle konstant 10 cm -1
Konnektortyper 8-benet
Til brug med (udstyr) Fisher Scientific accumet bordplademodeller XL600, XL500, XL200 og AB200 og ældre modeller XL60, XL50, XL30, XL20, AR60, AR50, AR30, AR20 og AB30
Type Ledningsevne/ATC-sonde
Materiale Glas
Måleområder 1 til 200 mS/cm
Opbevaringsmetode Nedsænket i deioniseret vand
sonde 4 Celleledningsevne