Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ Fire celle ledningsevne/ATC prober, fire celler
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Til brug med AR60, AR50, AR20, AB30 bordplade og AP65 bærbare målere
Immersion-type cellens unikke kompakte størrelse er den samme som en typisk pH-elektrode—, hvilket tillader brug i standard elektrodeholder.
- Firecelle-type med glas- eller epoxykroppe
- Indbyggede temperatursensorer og 8-bens stik
- Cellekonstanter på 0,1, 1,0 eller 10,0 cm-1
Tekniske data
Tekniske data
| Celle konstant | 1 cm -1 |
| Konnektortyper | 8-benet |
| Til brug med (udstyr) | Fisher Scientific accumet bordplade modeller XL600, XL500, XL200,& AB200 og ældre modeller XL60, XL50, XL30, XL20, AR60, AR50, AR30, AR20,& AB30 |
| Type | Ledningsevne/ATC-sonde |
| Materiale | Glas |
| Måleområder | 10μ S til 100 mS/cm |
| Opbevaringsmetode | Nedsænket i deioniseret vand |
| sonde | 4 Celleledningsevne |