Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ Fire celle ledningsevne/ATC prober, fire celler
Shop alle Fisherbrand produkterBeskrivelse
Til brug med AR60, AR50, AR20, AB30 bordplade og AP65 bærbare målere
Immersion-type cell's unique compact size is the same as a typical pH electrode—allowing use in standard electrode holder.
- Four-cell type with glass or epoxy bodies
- Built-in temperature sensors and 8-pin connectors
- Cell constants of 0.1, 1.0, or 10.0cm-1
Tekniske data
Tekniske data
| Celle konstant | 10 cm-1 |
| Konnektortyper | 8-pin |
| Til brug med (udstyr) | Fisher Scientific accumet benchtop models XL600, XL500, XL200, & AB200 and legacy models XL60, XL50, XL30, XL20, AR60, AR50, AR30, AR20, & AB30 |
| Type | Conductivity/ATC Probe |
| Materiale | Epoxy |
| Måleområder | 1 til 200 mS/cm |
| Opbevaringsmetode | Immersed in deionized water |
| sonde | 4 Cell Conductivity |