Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ FE150 Benchtop pH-måler
Artikelnummer. 17751739 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Type:
3-i-1 sæt
Bio Sæt
Standard sæt
Uddannelsessæt
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
17751739 3-i-1 sæt -
17721739 Standard sæt -
17731739 Uddannelsessæt -
17741739 Bio Sæt Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17751739
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3200.00 DKK
    2816.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 383.57 DKK
    11% Slukket
Afficher toutes les promotions
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Giver de nødvendige funktioner til rutinemæssige pH-målinger uden komplicerede funktioner og processer til en budgetvenlig pris.
Designet til rutinemæssige pH-målinger i laboratoriet med bekvemmelighed i tankerne– enkel funktionalitet, gemte datasæt i en ikke-flygtig hukommelse og målermonteret elektrodestativ. De accumet FE150 pH-målere tilbyder effektiv prøveaflæsning og -optagelse med fleksible displaymuligheder til at vise både pH og temperatur eller mV og temperatur samtidigt.
  • Et til fem punkts pH-kalibrering
  • Automatisk buffergenkendelse med to pH-buffersæt
  • pH hældning og offset display
  • Et punkt mV kalibrering
  • Etpunkts kalibrering af ATC-temperatursonde
  • Automatisk eller manuel temperaturkompensation
  • Klar-ikon for at angive målestabilitet
  • Elektrodetilstandsikon for at angive status
  • 100 datasæt lagring med ikke-flygtig hukommelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Inkluderer Måler, 13-620-FE6 3-i-1 Single-Junction Gel pH/ATC elektrode og stativ
Nøjagtighed (temperatur) ±0,3 °C
Nøjagtighed (mV) ±0,2± 199,9± 2 Ud over± 200
Nøjagtighed (pH) ±0,01
Udgange Optager (± 2000 mV)
Område (pH) 0 til 14
Opløsning (pH) 0.01
Rækkevidde (mV) ±1999 mV
Opløsning (mV) 0,1 mV (± 199,9 mV); 1 mV ud over± 200 mV
Kalibreringspunkter 1 til 5 med automatisk buffergenkendelse (ABR)
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 100 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Kalibrering af temperatursonde Offset i trin °på 0,1 C; Offset-område:± 5 °C
Hukommelse 100 datasæt
Indgange BNC, 2,5 mm Phono-stik, referencestiftspids, jord
garanti 3 års metergaranti; 6 måneders elektrodegaranti
Temperaturkompensation Automatisk eller manuel (0 °C til 100 °C)
Type 3-i-1 sæt
Elektriske krav AC/DC 9 V-adapter (110/220 VAC, 50/60 Hz)
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.