Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ Grundlæggende AB330 Laboratoriekonduktivitetsmåler til bordplade
Artikelnummer. 17328959 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Type:
Ledningsevnemåler
Måler med 2-celle elektrode
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type
17328959 Måler med 2-celle elektrode
17318959 Ledningsevnemåler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17328959
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5168.96 DKK
    3952.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 1216.00 DKK
    23% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Ideel til daglig ledningsevne, TDS og saltholdighedstest af dine rutinemæssige laboratorieprøver accumet™ Grundlæggende AB330 bænkmåler giver de nødvendige funktioner uden komplicerede funktioner til en budgetvenlig pris.
  • Stort, baggrundsbelyst display viser samtidig ledningsevne og temperaturaflæsninger
  • Et til fem punkts konduktivitetskalibrering med automatisk standardgenkendelse af fire konduktivitetsstandarder
  • Et til fem punkts TDS kalibrering og et punkt saltholdighedskalibrering
  • Lineær temperaturkompensation fra 0 til 10 %/° C med referencetemperaturer på 15, 20, 25 eller 30 °C
  • Etpunkts kalibrering af ATC-temperatursonde
  • Kalibreringsalarm, valgbar fra 1 til 60 timer, eller slukket
  • Automatisk eller manuel temperaturkompensation
  • Klar-ikonet angiver målestabilitet
  • 500 datasætlagring med tids-/datostempel
  • Ikke-flygtig målerhukommelse bevarer indstillinger og data i tilfælde af strømsvigt
  • Stativet er fastgjort til måleren, hvilket letter elektrodebevægelse ind og ud af prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Conductivity Meter with Epoxy-body 2-cell Electrode
Inkluderer Conductivity/ATC Probe, Electrode Stand, Power Adapter
Nøjagtighed (ledningsevne) ±1% Full Scale
Udgange Port til computer eller printer
Måletilstande Ledningsevne med temperatur, TDS med temperatur, Saltholdighed med temperatur
Celle konstant 0.1 to 10
Kalibrering Ledningsevne, TDS, Salinitet, Temperatur
Kalibreringspunkter (ledningsevne) 84 μS, 1413 μS, 12.88 mS, 111.8 mS
Kalibreringspunkter 1 to 5 (Conductivity), 1 to 5 (TDS), 1 (Salinity), 1 (Temperature)
Rækkevidde (ledningsevne) 0 μS to 500 mS
Opløsning (ledningsevne) 0,01, 0,1, 1μ S; 0,01, 0,1 mS
Temperaturkompensation Lineær
Temperaturkoefficient 0 til 10 %/° C
Temperatur (metrisk) reference 15, 20, 25 or 30°C
Rækkevidde (saltholdighed) 0 til 80 ppt
Opløsning (saltholdighed) 0.01, 0.1 ppt
Nøjagtighed (saltholdighed) ±1% Full Scale
Rækkevidde (TDS) 0.00 ppm to 500.0 ppt
Opløsning (TDS) 0.01, 0.1, 1 ppm; 0.01, 0.1 ppt
Nøjagtighed (TDS) ±1% Full Scale
TDS-faktorområde 0.4 to 1
Temperaturområde (metrisk) -5 °C til +105 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Nøjagtighed (temperatur) ±0,3 °C (±0,5 °F)
Display Type 5 tommer LCD
Mulighed for baggrundslys Ja
Hukommelse Ikke-flygtig
Datapunkter 500
Datastyringsdetaljer Udskrevet eller CSV-format
Indgange Conductivity, ATC
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A, uden NIST-sporbart kalibreringscertifikat
IP-vurdering IP54
AC-adapter Universel strømadapter
garanti 3 år
Model- AB330
Stabilitet Indikator-ikoner
Datalogning Automatic with Auto-read and Timed Modes, Manual with Continuous Mode
Type Måler med 2-celle elektrode
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60 Hz