Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ Grundlæggende AB330 Laboratoriekonduktivitetsmåler til bordplade
Artikelnummer. 17318959 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Type:
Ledningsevnemåler
Måler med 2-cellet elektrode
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type
17318959 Ledningsevnemåler
17328959 Måler med 2-cellet elektrode
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17318959
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til daglig ledningsevne, TDS og saltholdighedstest af dine rutinemæssige laboratorieprøver accumet™ Grundlæggende AB330 bænkmåler giver de nødvendige funktioner uden komplicerede funktioner til en budgetvenlig pris.
  • Large, backlit display simultaneous shows conductivity and temperature readings
  • One to five point conductivity calibration with automatic standard recognition of four conductivity standards
  • One to five point TDS calibration and one point salinity calibration
  • Linear temperature compensation from 0 to 10 %/°C with reference temperatures of 15, 20, 25 or 30°C
  • One point ATC temperature probe calibration
  • Calibration due alarm, selectable 1 to 60 hr., or off
  • Automatic or manual temperature compensation
  • Ready icon indicates measurement stability
  • 500 data set storage with time/date stamp
  • Non-volatile meter memory preserves settings and data in event of power loss
  • Meter-attached stand facilitates easy electrode movement into and out of samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Conductivity Meter with Electrode Stand
Inkluderer Electrode Stand, Power Adapter
Nøjagtighed (ledningsevne) ±1% Full Scale
Udgange Port for Computer or Printer
Måletilstande Conductivity with Temperature, TDS with Temperature, Salinity with Temperature
Celle konstant 0.1 to 10
Kalibrering Conductivity, TDS, Salinity, Temperature
Kalibreringspunkter (ledningsevne) 84 μS, 1413 μS, 12.88 mS, 111.8 mS
Kalibreringspunkter 1 to 5 (Conductivity), 1 to 5 (TDS), 1 (Salinity), 1 (Temperature)
Rækkevidde (ledningsevne) 0 μS to 500 mS
Opløsning (ledningsevne) 0.01, 0.1, 1 μS; 0.01, 0.1 mS
Temperaturkompensation Linear
Temperaturkoefficient 0 to 10 %/°C
Temperatur (metrisk) reference 15, 20, 25 or 30°C
Rækkevidde (saltholdighed) 0 to 80 ppt
Opløsning (saltholdighed) 0.01, 0.1 ppt
Nøjagtighed (saltholdighed) ±1% Full Scale
Opløsning (TDS) 0.01, 0.1, 1 ppm; 0.01, 0.1 ppt
Nøjagtighed (TDS) ±1% Full Scale
TDS-faktorområde 0.4 to 1
Temperaturområde (metrisk) -5°C to +105°C
Opløsning (temperatur) 0.1°C (0.1°F)
Nøjagtighed (temperatur) ±0.3°C (±0.5°F)
Display Type 5 in. LCD
Mulighed for baggrundslys Yes
Hukommelse Non-volatile
Datapunkter 500
Datastyringsdetaljer Printed or CSV Format
Indgange Conductivity, ATC
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC Class A, Without NIST-traceable Calibration Certificate
IP-vurdering IP54
AC-adapter Universal Power Adapter
garanti 3 Years
Model- AB330
Stabilitet Indicator Icons
Datalogning Automatic with Auto-read and Timed Modes, Manual with Continuous Mode
Type Ledningsevnemåler
Spænding 100/240 V
Frekvens 50/60 Hz