Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ Basis AB315 pH/mV-bordmåler til laboratorier
Artikelnummer. 17398949 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Type:
pH/mV-måler
pH/mV-måler med probe
Sondetype:
Gelfyldt pH/ATC-elektrode
Genopfyldelig pH-elektrode
Materiale:
Epoxy-krop
Glaskrop
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Sondetype Materiale
17398949 pH/mV-måler med probe Gelfyldt pH/ATC-elektrode Epoxy-krop
17388949 pH/mV-måler - -
17308959 pH/mV-måler med probe Genopfyldelig pH-elektrode Glaskrop
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17398949
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5593.55 DKK
    3937.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 1656.38 DKK
    29% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
accumet™ Basic AB315-bordmåler er ideel til daglig pH-test af dine rutinemæssige laboratorieprøver og har essentielle funktioner, der er nødvendige for almindelige pH-målinger, uden komplicerede funktioner, alt sammen til en budgetvenlig pris.
  • Stort, baggrundsbelyst display viser samtidigt pH-, mV- og temperaturaflæsninger
  • Et- til fempunkts pH-kalibrering med automatisk buffergenkendelse af fire pH-buffersæt
  • Etpunkts relativ mV-kalibrering (RmV) til ORP-målinger
  • Etpunkts kalibrering af ATC-temperatursonde
  • Kalibreringsalarm, valgbar fra 1 til 60 timer, eller slukket
  • Automatisk eller manuel temperaturkompensation
  • Klar-ikonet angiver målestabilitet
  • Elektrodetilstandsikon angiver elektrodestatus lagring af 500 datasæt med tids-/datostempel
  • Ikke-flygtig målerhukommelse bevarer indstillinger og data i tilfælde af strømsvigt
  • Stativet er fastgjort til måleren, hvilket letter elektrodebevægelse ind og ud af prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt pH/mV-måler med gel-fyldt pH/ATC-epoxyelektrode med dobbelt samling
Inkluderer pH/ATC-elektrode, elektrodestativ, strømadapter
Nøjagtighed (temperatur) ±0,3 °C (±0,5 °F)
Nøjagtighed (mV) ±0,2 eller ±0,05 %, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (pH) ±0,01
Datastyringsdetaljer Udskrevet eller CSV-format
Udgange Port til computer eller printer
Måletilstande pH med mV og temperatur, Relativ mV med mV og temperatur
Kalibrering pH, relativ mV, temperatur
Område (pH) -2 til 18
Opløsning (pH) 0.01, 0.1
Kalibreringspunkter (pH) USA: 2, 4,01, 7, 10,01, 12; NIST: 1,68, 4,01, 6,87, 9,18, 12,46; DIN: 1,09, 3,06, 4,65, 6,79, 9,23, 12,75; FSCI: 1, 3, 6, 8, 10, 13
Rækkevidde (mV) ±2000 mV
Opløsning (mV) 1 mV, 0.1 RmV
Kalibreringspunkter 1 til 5 (pH), 1 (relativ mV), 1 (temperatur)
Temperaturområde (metrisk) -5 °C til +105 °C
Temperaturområde (engelsk) 23 °F til 221 °F
Opløsning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Display Type 5 tommer LCD
Mulighed for baggrundslys Ja
Hukommelse Ikke-flygtig
Datapunkter 500
Log funktionstype Automatisk, manuel
Indgange BNC, ATC
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A, uden NIST-sporbart kalibreringscertifikat
IP-vurdering IP54
AC-adapter Universel strømadapter
garanti 3 år
Materiale Epoxy-krop
Model- AB315
Sondetype Gelfyldt pH/ATC-elektrode
Rækkevidde (relativ mV) ±2000 mV
Stabilitet Indikator-ikoner
Temperaturkompensation Automatisk, manuel
Kanaler 1
Type pH/mV-måler med probe
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60 Hz