Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ AR450 pH/ion/ledningsevnemeter med stativ
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
- Stor 7-tommer. højopløsnings farvedisplay med kapacitiv touchskærm, der kan betjenes med handsker
- Kalibrering af pH, ion og ledningsevne fra én til fem punkter med automatisk buffer-/standardgenkendelse
- Strømlinet, brugervenlig brugerflade med trin-for-trin kalibreringsvejledning
- Gemmer 10 kalibreringslogs pr. parameter med dato og tidspunkt
- Gemmer 5.000 datalogsæt med dato og tidspunkt
- Sender til en printer, computer eller USB flashdrev for langvarig dataopbevaring
- Input sample-ID med valgfri USB stregkodescanner, USB tastatur eller USB mus
- Rører prøver med en meterstyret og meterdrevet omrørerprobe
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed (ledningsevne) | ±1% viser >3 μS/cm; ±1% aflæsning ±0,01 μS/cm ≤3 μS/cm |
| Nøjagtighed (ion) | ±0,2 mV eller ±0,05% af målingen, alt efter hvad der er størst |
| Nøjagtighed (mV) | ±0,2 mV eller ±0,05% af målingen, alt efter hvad der er størst |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,002 pH |
| Nøjagtighed (resistivitet) | ±1% aflæsning |
| Nøjagtighed (saltholdighed) | ±1% aflæsning |
| Nøjagtighed (TDS) | ±1% aflæsning |
| Kalibreringspunkter | 1 |
| Certificeringer/compliance | CE, TUV 3-1, FCC klasse A |
| Datapunkter | 500 med dato- og tidsstempel |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?