Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ AR450 pH/ion/ledningsevnemåler-kit
Artikelnummer. 31702817 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Produkttype:
pH/Ion/ledningsevnemåler
Artikelnummer. Produkttype
31702817 pH/Ion/ledningsevnemåler
1 options
Artikelnummer. 31702817
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19356.53 DKK
    13132.03 DKK / 1 sæt
    Spare 6224.50 DKK
    32% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Designet til at levere præcis og pålidelig elektrokemisk testning accumet tilbyder AR450 forbedret ydeevne i et strømlinet design. Ideelt til laboratorier, der kræver pålidelige målemuligheder.
  • Stor 7-tommer. højopløsnings farvedisplay med kapacitiv touchskærm, der kan betjenes med handsker
  • Kalibrering af pH, ion og ledningsevne fra én til fem punkter med automatisk buffer-/standardgenkendelse
  • Strømlinet, brugervenlig brugerflade med trin-for-trin kalibreringsvejledning
  • Gemmer 10 kalibreringslogs pr. parameter med dato og tidspunkt
  • Gemmer 5.000 datalogsæt med dato og tidspunkt
  • Sender til en printer, computer eller USB flashdrev for langvarig dataopbevaring
  • Input sample-ID med valgfri USB stregkodescanner, USB tastatur eller USB mus
  • Rører prøver med en meterstyret og meterdrevet omrørerprobe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (ledningsevne) ±1% viser >3 μS/cm; ±1% aflæsning ±0,01 μS/cm ≤3 μS/cm
Nøjagtighed (ion) ±0,2 mV eller ±0,05% af målingen, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (mV) ±0,2 mV eller ±0,05% af målingen, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (pH) ±0,002 pH
Nøjagtighed (resistivitet) ±1% aflæsning
Nøjagtighed (saltholdighed) ±1% aflæsning
Nøjagtighed (TDS) ±1% aflæsning
Kalibreringspunkter 2
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
Datapunkter 500 med dato- og tidsstempel
Kanaler 2
Display Type 7-tommer. Højopløsnings farvegrafik LCD
IP-vurdering IP54
Måletilstande pH, mV, Ion, Koncentration, TDS, Saltholdighed, Resistivitet, Temperatur
Rækkevidde (ledningsevne) 0,010 μS/cm til 3000 mS/cm
Rækkevidde (mV) -2000,0 til 2000,0 mV
Område (pH) -2 til 20
Rækkevidde (resistivitet) 1,0 Ω til 100,0 m Ω
Rækkevidde (saltholdighed) 1,0 Ω til 100,0 m Ω
Rækkevidde (TDS) 0,010 ppm til 500,0 ppt (TDS-faktor på 1,00)
Opløsning (ISE) 0.0001 to 19999
Opløsning (pH) ±0,002 pH
Temperaturområde (metrisk) -30,0 til 130,0 °C
Produkttype pH/Ion/ledningsevnemåler
Rækkevidde (ion) 0,0001 til 19999
Opløsning (ledningsevne) 0,001 μS/cm minimum, automatisk rækkeviddemåling, op til 4 cifre
Opløsning (ion) 0,0001 minimum, 1 til 5 cifre
Opløsning (mV) 0.1 mV
Opløsning (resistivitet) 0,1 Ω minimum, automatisk rækkevidde
Opløsning (saltholdighed) 0,001 ppt minimum, automatisk rækkevidde
Opløsning (TDS) 0,001 ppm minimum, automatisk rangering, op til 4 cifre
Temperatur nøjagtighed ±0,3 °C, ±0,5 °F
Temperaturopløsning 0,1 °C, 0,1 °F
Spænding 100/240 V