Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ AR440 Opløst ilt-måler med stativ
Artikelnummer. 31702816 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Sensortyper:
Opløst ilt-sensor
Artikelnummer. Sensortyper
31702816 Opløst ilt-sensor
1 options
Artikelnummer. 31702816
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12102.37 DKK
    8210.47 DKK / 1 sæt
    Spare 3891.90 DKK
    32% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Designet til at levere præcis og pålidelig elektrokemisk testning accumet tilbyder AR440 forbedret ydeevne i et strømlinet design. Ideelt til laboratorier, der kræver pålidelige målemuligheder.
  • Stor 7-tommers højtopløselig farveskærm med kapacitiv touchskærm, der kan betjenes med handsker.
  • Vandmættet luft, luftmættet vand eller specialkalibrering.
  • Strømlinet, brugervenlig brugerflade med trin-for-trin kalibreringsvejledning.
  • Gemmer 10 kalibreringslogfiler pr. parameter med dato og tidspunkt.
  • Gemmer 5.000 datalogsæt med dato og tidspunkt.
  • Sender til en printer, computer eller USB flashdrev for langvarig dataopbevaring.
  • Indtaster eksempel-ID med valgfri USB stregkodescanner, USB tastatur eller USB mus.
  • Rører prøver med en meterstyret og meterdrevet omrørerprobe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Måletilstande Opløst ilt
Sensortyper Opløst ilt-sensor
Rækkevidde (polarografisk DO) 0,0 til 600,0 % mætning; 0,01 til 90,0 mg/L
Temperaturområde (metrisk). -30 °C til 130 °C
Display Type 7-tommer. Højopløsnings farvegrafik LCD
Datapunkter 5000 med dato- og tidsstempel
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC Klasse A
IP-vurdering IP54
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Procent mætningsområde Polarografisk DO 0,0 til 600,0 % mætning
Kanaler 1
Type Opløst ilt-måler
Spænding 100/240 V