Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ AR430 ledningsevnemåler-sæt
Artikelnummer. 31702803 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Type:
Ledningsevnemåler
Artikelnummer. Type
31702803 Ledningsevnemåler
1 options
Artikelnummer. 31702803
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14005.73 DKK
    9501.81 DKK / 1 sæt
    Spare 4503.92 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Designet til at levere præcis og pålidelig elektrokemisk testning accumet tilbyder AR430 forbedret ydeevne i et strømlinet design. Ideelt til laboratorier, der kræver pålidelige målemuligheder.
  • Stor 7-tommer. højopløsnings farvedisplay med kapacitiv touchskærm, der kan betjenes med handsker.
  • Kalibrering af ledningsevne fra én til fem punkter med automatisk buffer-/standardgenkendelse.
  • Strømlinet, brugervenlig brugerflade med trin-for-trin kalibreringsvejledning.
  • Gemmer 10 kalibreringslogfiler pr. parameter med dato og tidspunkt.
  • Gemmer 5000 datalogsæt med dato og tid.
  • Sender til en printer, computer eller USB flashdrev for langvarig dataopbevaring.
  • Indtaster eksempel-ID med valgfri USB stregkodescanner, USB tastatur eller USB mus.
  • Rører prøver med en meterstyret og meterdrevet omrørerprobe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (ledningsevne) ±1% viser >3 μS/cm; ±1% aflæsning ±0,01 μS/cm ≤3 μS/cm
Måletilstande Ledningsevne, TDS, Saltholdighed, Resistivitet, Temperatur
Kalibrering Ledningsevne, TDS, saltholdighed, temperatur
Kalibreringspunkter 1
Rækkevidde (ledningsevne) 0,010 μS/cm til 3000 mS/cm
Opløsning (ledningsevne) 0,001 μS/cm minimum, automatisk rækkeviddemåling, op til 4 cifre
Rækkevidde (saltholdighed) 0,010 til 80,00 ppt
Opløsning (saltholdighed) 0,001 ppt minimum, automatisk rækkevidde
Nøjagtighed (saltholdighed) ±1% aflæsning
Rækkevidde (TDS) 0,010 ppm til 500,0 ppt (TDS-faktor på 1,00)
Opløsning (TDS) 0,001 ppm minimum, automatisk rangering, op til 4 cifre
Nøjagtighed (TDS) ±1% aflæsning
Temperaturområde (metrisk) -30,0 til 130,0 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C, 0,1 °F
Nøjagtighed (temperatur) ±0,3 °C, ±0,5 °F
Rækkevidde (resistivitet) 1,0 Ω til 100,0 m Ω
Display Type 7-tommer. Højopløsnings farvegrafik LCD
Datapunkter 5000 med dato- og tidsstempel
Log funktionstype Automatisk datalogning
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
IP-vurdering IP54
Opløsning (resistivitet) 0,1 Ω minimum, automatisk rækkevidde
Kanaler 1
Type Ledningsevnemåler
Nøjagtighed (resistivitet) ±1% aflæsning
Spænding 100/240 V