Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ AR425 pH/ion-måler med stativ
Artikelnummer. 31702814 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Model-:
AR425
Artikelnummer. Model-
31702814 AR425
1 options
Artikelnummer. 31702814
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10665.76 DKK
    7235.93 DKK / 1 sæt
    Spare 3429.83 DKK
    32% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Designet til at levere præcis og pålidelig elektrokemisk testning accumet tilbyder AR425 forbedret ydeevne i et strømlinet design. Ideelt til laboratorier, der kræver pålidelige målemuligheder.
  • Stor 7-tommers højtopløselig farveskærm med kapacitiv touchskærm, der kan betjenes med handsker.
  • En til fem punkts pH og ionkalibrering med automatisk buffer-/standardgenkendelse.
  • Strømlinet, brugervenlig brugerflade med trin-for-trin kalibreringsvejledning.
  • Gemmer 10 kalibreringslogfiler pr. parameter med dato og tidspunkt.
  • Gemmer 5000 datalogsæt med dato og tid.
  • Sender til en printer, computer eller USB flashdrev for langvarig dataopbevaring.
  • Indtaster eksempel-ID med valgfri USB stregkodescanner, USB tastatur eller USB mus.
  • Rører prøver med en meterstyret og meterdrevet omrørerprobe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (mV) ±0,2 mV eller ±0,05% af målingen, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (pH) ±0,002 pH
Mulighed for baggrundslys Ja
Kalibrering pH
Kalibreringspunkter 1
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
Datapunkter 5000 med dato- og tidsstempel
Kanaler 1
Display Type 7-tommer. Højopløsnings farvegrafik LCD
IP-vurdering IP54
Måletilstande pH, mV, ORP, Ion, Temperatur
Rækkevidde (mV) -2000,0 til +2000,0 mV
Område (pH) -2 til 20
Opløsning (ISE) 0,0001 til 19999
Opløsning (pH) 0,1, 0,01 eller 0,001 pH
Temperaturområde (metrisk) -30,0 til +130,0 °C
Log funktionstype Automatisk datalogning
Model- AR425
Produkttype Bordplademultiparametermålere
Spænding 100/240 V