Description
- Stor 7-tommers højtopløselig farveskærm med kapacitiv touchskærm, der kan betjenes med handsker.
- En til fem punkts pH og ionkalibrering med automatisk buffer-/standardgenkendelse.
- Strømlinet, brugervenlig brugerflade med trin-for-trin kalibreringsvejledning.
- Gemmer 10 kalibreringslogfiler pr. parameter med dato og tidspunkt.
- Gemmer 5000 datalogsæt med dato og tid.
- Sender til en printer, computer eller USB flashdrev for langvarig dataopbevaring.
- Indtaster eksempel-ID med valgfri USB stregkodescanner, USB tastatur eller USB mus.
- Rører prøver med en meterstyret og meterdrevet omrørerprobe.
Specifications
Specifications
| Nøjagtighed (mV) | ±0,2 mV eller ±0,05% af målingen, alt efter hvad der er størst |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,002 pH |
| Mulighed for baggrundslys | Ja |
| Kalibrering | pH |
| Kalibreringspunkter | 1 |
| Certificeringer/compliance | CE, TUV 3-1, FCC klasse A |
| Datapunkter | 5000 med dato- og tidsstempel |
| Kanaler | 1 |
| Display Type | 7-tommer. Højopløsnings farvegrafik LCD |
| IP-vurdering | IP54 |
| Show More |