Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ AR415 pH-måler-kit
Artikelnummer. 31702811 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Model-:
AR415A
Artikelnummer. Model-
31702811 AR415A
1 options
Artikelnummer. 31702811
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10845.40 DKK
    7357.73 DKK / 1 sæt
    Spare 3487.67 DKK
    32% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Designet til at levere præcis og pålidelig elektrokemisk testning accumet tilbyder AR415 forbedret ydeevne i et strømlinet design. Ideelt til laboratorier, der kræver pålidelige målemuligheder.
  • Stor 7-tommer. højopløsnings farvedisplay med kapacitiv touchskærm, der kan betjenes med handsker.
  • En til fem punkts pH-kalibrering med automatisk buffergenkendelse.
  • Strømlinet, brugervenlig brugerflade med trin-for-trin kalibreringsvejledning.
  • Gemmer 10 kalibreringslogfiler pr. parameter med dato og tidspunkt.
  • Gemmer 5000 datalogsæt med dato og tid.
  • Sender til en printer, computer eller USB flashdrev for langvarig dataopbevaring.
  • Indtaster eksempel-ID med valgfri USB stregkodescanner, USB tastatur eller USB mus.
  • Rører prøver med en meterstyret og meterdrevet omrørerprobe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer pH-meter
Nøjagtighed (temperatur) ±0,3 °C
Nøjagtighed (mV) -2000,0 til 2000,0 mV
Nøjagtighed (pH) ±0,002 pH
Måletilstande pH, ORP, mV, Temperatur
Kalibrering pH, relativ mV, temperatur
Område (pH) -2 til 20
Opløsning (pH) 0,1, 0,01 eller 0,001 pH
Rækkevidde (mV) -2000,0 til +2000,0 mV
Kalibreringspunkter 1
Temperaturområde (metrisk) -30,0 til +130,0 °C
Display Type 7-tommer. Højopløsnings farvegrafik LCD
Mulighed for baggrundslys Ja
Datapunkter 5000 med dato- og tidsstempel
Log funktionstype Automatisk datalogning
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
IP-vurdering IP54
Model- AR415A
Kanaler 1
Type pH-meter
Spænding 100/240 V