Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ AR Serie-meter-tilsluttet elektrodeholder
Artikelnummer. 31702809 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Type:
Holder-vedhæftning
Artikelnummer. Type
31702809 Holder-vedhæftning
1 options
Artikelnummer. 31702809
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1915.00 DKK
    974.53 DKK / 1 sæt
    Spare 940.47 DKK
    49% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Til brug med AR seriemålere
  • Tilbehør designet til brug med AR seriemålere, holder elektroder sikkert under målinger for nøjagtige og stabile målinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Holder-vedhæftning
Til brug med (udstyr) AR Seriemålere