Få mere at vide
accumet™ AET30 ledningsevne tester
Artikelnummer. 15563653 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Batterilevetid:
>150 timer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Batterilevetid Pakningsstørrelse
15563653 >150 timer Hver
1 options
Artikelnummer. 15563653
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
accumet AET30 konduktivitetstester, kalibreringspunkter: Tre automatiske eller tre manuelle, område: til 200,0uS/cm til 2.000uS/cm til 20,00mS/cm, 0 til 50,0 grader.C/32.0 til 122 grader F, Nøjagtighed: +/- 1 % af skalaen + 0 grader + 0 grader, + 5 % af fuld skala. deg.F + 1 LSD, batterilevetid: Mere end 150 timer
accumet AET30 konduktivitetstester, kalibreringspunkter: tre automatiske eller tre manuelle, rækkevidde: til 200.0uS/cm
til 2.000uS/cm
til 20,00 mS/cm, 0 til 50,0 grader C/32,0 til 122 grader F, Nøjagtighed: +/- 1 % af fuld skala, +/- 0,5 grader C
+/- 0,9 grader F + 1 LSD, batterilevetid: Mere end 150 timer
Produktegenskaber:
  • Multi-serie med valgbare eller auto-range muligheder - én tester måler fra rent vand til spildevand!
  • Brugerudskiftelig sensor - udskift selv sensorerne. Sensorer holder længere med element lavet af SS316 rustfrit stål og sensorhus lavet af VALOX™
  • Stor skærm - samtidige temperaturudlæsninger, displaytilstand, ATC, batteriniveau
  • Enkelt- og flerpunktskalibreringer med automatiske eller manuelle muligheder
  • Vandtæt, anti-roll design - IP67 vandtæt hus holder testeren god selv under våde forhold. Unikt anti-roll ribbet design sikrer et fast greb
  • Innovativ kopstil - innovativt sensorhusdesign kan bruges som en dip-stil eller kopstil til at holde små mængder prøver. Sensorhuset er lavet af VALOX for overlegen kemisk holdbarhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Ledningsevne tester Fisherbrand accumet AE30
Nøjagtighed (ledningsevne) ±1 % fuldskala
Til brug med (applikation) Generelt: Til brug i vand- og spildevandsbehandling, kedelblæsning, galvanisering af skylletanke, drikkevand, hydroponics, trykkeriindustrien, akvakultur, akvarier, dambrug, svømmebassiner og kurbade
Måletilstande Ledningsevne, Temperatur
Kalibreringspunkter (ledningsevne) Tre auto eller tre manuelle
Rækkevidde (ledningsevne) 200,0μ S/cm, 2000μ S/cm, 20,00 mS/cm
Opløsning (ledningsevne) 0,1 μS/cm
1 μS/cm
0,01 mS/cm
Temperaturkompensation Automatisk (0° til 50 °C)
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 50 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Nøjagtighed (temperatur) ±0,5 °C (± 0,9 °F+ 1 LSD)
Kalibrering af temperatursonde ±5,0 °C (± 9,0 °F)
Hukommelse Ikke-flygtig hukommelse
Dimensioner (L x B x H) Tester: 16,5 x 3,8 cm, æske: 18,5 x 6,5 cm
Vægt (metrisk) Tester: 90 g, æske: 200 g
Strømforsyning Batteri; automatisk slukning om 8,5 minutter efter sidste tryk på tasten
Batteritype 4 x 1,5V A76 Micro Alkaline (inkluderet)
Batterilevetid >150 timer