Få mere at vide
Fisherbrand™ AE6C bærbar konduktimeter
Artikelnummer. 15543653 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Batterilevetid:
>100 timer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Batterilevetid Pakningsstørrelse
15543653 >100 timer Hver
1 options
Artikelnummer. 15543653
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Produktegenskaber:
  • Multi-point trykknap kalibrering (op til fem punkter) med± 1% fuld skala nøjagtighed
  • Mulighed for hurtig, nem automatisk kalibrering eller tilpasset manuel kalibrering tæt på prøven
  • Automatisk rækkevidde for ledningsevne/TDS-målinger for hurtig respons og bedste opløsning over et bredt måleområde
  • Automatisk temperaturkompensation (ATC) for optimal nøjagtighed under svingende temperaturer
  • “Holde” funktion fryser læsningen midlertidigt for nem visning
  • Automatisk sluk sparer batteristrøm efter ikke-brug
  • Selvdiagnose med beskedkoder for nem fejlfinding
  • Stort tilpasset LCD giver optimal visning selv på afstand
  • Elektrode med indbygget ATC designet til minimal luftbobleindfangning under måling
  • Beskyttende gummistøvle beskytter meter mod fald og har et robust indbygget stativ for nem betjening af bordpladen
  • Målersæt (valgfrit) - indeholder alt hvad du behøver til kalibrering og måling i en robust bæretaske
Applikationer:
  • Rutinetest: Til hurtige, nøjagtige ledningsevne- eller TDS-tjek i laboratorier, mark og skoler.
  • Miljø/landbrug: Nyttig ved kontrol af næringsstoffer og gødning i hydroponics og landbrugsindustrien.
  • Vandkvalitetstest: Til analyse af hårdt vand, ubehandlet vand, industri- og skyllevand, drikkevand, spildevand, poolvand og indgående procesvand. Ideel til alle typer kvalitetssikring, trykkerier og test af vandkvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Bærbart ledningsmåler Fisherbrand accumet AE6C
Nøjagtighed (ledningsevne) ±1 % fuldskala+ 1 LSD
Celle konstant 0,1, 1,0, 10,0 (kan vælges)
Kalibreringspunkter (ledningsevne) Fire (én pr. rækkevidde) auto; fem (en pr. række) manual
Rækkevidde (ledningsevne) 19.9μ S/cm til 199,9μ S/cm, 199,9μ S/cm til 1999μ S/cm, 2,00 mS/cm til 19,99 mS/cm, 20,0 mS/cm til 199,9 mS/cm
Opløsning (ledningsevne) 0,05 % fuldskala
Temperaturkompensation Automatisk/manuel (0 til 80 °C)
Koefficient på 0,0 % til 3,0 %
Normalisering på 20,0 til 25,0
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 80,0 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Nøjagtighed (temperatur) ±0,5 °C (± 0,9 °F)
Batteritype 4 AAA x 1,4V
Batterilevetid >100 timer