Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ AE6C Portable Conductimeter Kit
Artikelnummer. 15666895 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Vandtæt:
Nej
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Vandtæt Pakningsstørrelse
15666895 Nej Hver
1 options
Artikelnummer. 15666895
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Robust og økonomisk, AE6C kombinerer brugervenlighed med høj ydeevne. Denne praktiske måler er IP54-klassificeret og kommer med en ledningsevne/TDS-elektrode med en automatisk temperaturkompensationsfunktion, hvilket gør den fantastisk til feltarbejde.
Disse praktiske målere er nyttige til hurtige, nøjagtige ledningsevne- eller TDS-tjek i laboratorier, feltarbejde og skoler, såvel som til kontrol af næringsstoffer og gødning i hydroponics og landbrugsindustrien. Ideel til alle typer kvalitetssikring, trykkerier og vandkvalitetstest (analyse af hårdt vand, ubehandlet vand, industri- og skyllevand, drikkevand, spildevand, poolvand og indgående procesvand).
  • Multi-point trykknap kalibrering (op til fem punkter) med± 1% fuld skala nøjagtighed
  • Mulighed for nem automatisk kalibrering eller tilpasset manuel kalibrering tæt på prøven
  • Automatisk rækkevidde for ledningsevne/TDS-målinger for hurtig respons og bedste opløsning over et bredt måleområde
  • Automatisk temperaturkompensation (ATC) for optimal nøjagtighed under svingende temperaturer
  • Hold-funktionen fryser læsningen midlertidigt for nem visning og optagelse
  • Automatisk sluk sparer batteristrøm efter ikke-brug
  • Selvdiagnosticering med beskedkoder for nem fejlfinding
  • Stort tilpasset LCD giver optimal visning, selv på afstand
  • Elektrode med indbygget ATC designet til minimal luftbobleindfangning under måling
  • Beskyttende gummistøvleskjolde til utilsigtede stød og robust indbygget stativ for nem betjening på bænken
  • Valgfrit målersæt indeholder alt hvad du behøver til kalibrering og måling i en robust bæretaske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer AE6C-måler med konduktivitetselektrode, KCl-kalibreringsløsninger (84μ S/cm, 1413μ S/cm, 12,88 mS/cm), DI skyllevand (60 mL hver), Grip-Clip , Batterier, Hård bæretaske
Nøjagtighed (ledningsevne) ±1 % af fuld skala± 1 LSD
Til brug med (applikation) Konduktivitetsmåling
Celle konstant 0.1, 1, 10
Kalibrering Multi-Point trykknap kalibrering
Kalibreringspunkter (ledningsevne) 4 (1 pr. rækkevidde) Auto, 5 (1 pr. rækkevidde) Manuel
Rækkevidde (ledningsevne) 0 til 19,99, 20 til 199,9, 200 til 1999μ S/cm; 2 til 19,99, 20 til 200 mS/cm
Opløsning (ledningsevne) 0,05 % fuld skala
Temperaturkompensation ATC/MTC (0 °C til 80 °C)
Temperaturkoefficient 0 til 10 %
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 100 °C (80 °C med medfølgende sonde)
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 212 °F (176 °F med medfølgende sonde)
Opløsning (temperatur) 0,1° C (0,1° F)
Nøjagtighed (temperatur) ±0,5 °C (± 0,9 °F)
Valg af temperatur °C eller° F
Display Type LCD
Indgange BNC, 2,5 mm Phono Socket
IP-vurdering IP54
Dimensioner (L x B x H) 15.7 x 8.5 x 4.2 cm
Vægt (metrisk) 255 g
Vægt (engelsk) 9 oz.
garanti 3 år
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C
Type Kun F3 Conductivity Meter
Vandtæt Nej
Længde (engelsk) 6,2 tommer.
Længde (metrisk) 15.7 cm
Bredde (engelsk) 3,3 tommer.
Bredde (metrisk) 8.5 cm
Højde (engelsk) 1,6 tommer.
Højde (metrisk) 4.2 cm
Batteritype 4 x 1,5 V 'AAA' alkaliske batterier (medfølger)
Batterilevetid >500 hr