Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ AE6 bærbart pH/ORP-måler
Artikelnummer. p-6960038 Shop alle Fisherbrand produkter
Type:
Bærbar måler
Måler med DJ pH-elektrode
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15523653
Only null left
Add to basket
Add to basket
Includes
pH/Temp elektrode
AE6 bærbare pH-målere er ideelle til hurtige, nøjagtige ledningsevne- eller TDS-tjek i laboratorier, mark og skoler.
Fisherbrand accumet AE6 Bærbar pH-måler, Inkluderer: pH/Temp-elektrode, Nøjagtighed: +/- 0,01pH, +/-0,5 grader C, +/- 1mV, Område: -1000 til 1000 mV, 0 til 14, Opløsning: 0,01, 1mV, 0,1 AAA-type: 4,1-AAA.
  • Multipoint-kalibrering (op til 5 point) med auto-buffergenkendelse
  • Valg af USA , NIST eller rent vand buffer standarder med± 0,01 pH-nøjagtighed
  • Til analyse af vand i pools og kurbade, litografiske processer, kedel- og køletårnsvandanalyse, miljø- og landbrugsformål og alle typer kvalitetssikring og vandkvalitetstestning
  • Automatisk temperaturkompensation (ATC) for den højeste nøjagtighed under svingende temperaturer
  • Hold-funktionen fryser kortvarigt læsning for nem visning og optagelse
  • Automatisk sluk sparer batteristrøm efter 17 minutters ikke-brug
  • Selvdiagnosticering med beskedkoder for nem fejlfinding
  • Stort tilpasset LCD giver optimal visning, selv på afstand
  • Gummistøvleskjolde beskytter mod utilsigtede stød og har et robust, indbygget stativ for nem betjening af bordpladen
  • Valgfri robust bæretaske giver praktisk målerkalibrering og måling på stedet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inkluderer AE6 pH/ORP-måler, gummipanser/stativ, 3-i-1 pH/temperatur-kombinationselektrode ECFC7352901B og pH-bæresæt
Nøjagtighed (temperatur) ±0,5 °C
Nøjagtighed (mV) ±1
Nøjagtighed (pH) ±0,01
Til brug med (applikation) Vandkvalitetstest
Kalibrering 1.68, 4.01, 7, 10.01, 12.45
Område (pH) 0 til 14
Opløsning (pH) 0.01
Rækkevidde (mV) -1000 til +1000 mV
Opløsning (mV) 1 mV
Kalibreringspunkter 1 til 5
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 100 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Model- AE6
Temperaturkompensation Automatisk/manuel (0 °C til 100 °C)
Batteritype AAA
Type Bærbar måler