Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ AE-serien enkelt junction gel pH-elektrode
Artikelnummer. 15563633 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Konnektortyper:
BNC/RCA IP67
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
15563633 BNC/RCA IP67 Hver
1 options
Artikelnummer. 15563633
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    796.00 DKK
    517.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 278.07 DKK
    34% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Fisher Scientific™ accumet™ AE-seriens pH-elektroder understøtter accumet™ AE150 pH-meter til rutinemæssige pH-målinger til en budgetvenlig pris
Ideel til generel brug til at måle pH i almindelige prøver accumet AE-serien med enkelt junction pH-elektrode er et godt valg til rutinemæssige laboratoriemålinger.
Produktfunktioner:
  • Single junction kombination pH-elektrode
  • Geléfyldt reference med lav vedligeholdelse
  • Holdbar plastik krop
  • 90 mm kropslængde
  • BNC forbindelse
  • 1 meter kabel
garanti
6 måneder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper BNC/RCA IP67
Knudepunkt Ental
Materiale Plast
pH-område 1 til 13
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
Type pH-elektrode
Til brug med (udstyr) 13-636-AE150 accumet AE150 pH-måler
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 80 °C
Længde (metrisk) 90 mm