Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ AE-serien Double Junction Gel pH-elektrode
Artikelnummer. 15593633 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Konnektortyper:
Fast 1,2 m BNC Kabel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
15593633 Fast 1,2 m BNC Kabel Hver
1 options
Artikelnummer. 15593633
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    852.00 DKK
    803.19 DKK / Pakke med 1
    Spare 48.81 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Fisherbrand™ accumet™ AE-seriens pH-elektroder understøtter accumet™ AE150 pH-meter til rutinemæssige pH-målinger til en budgetvenlig pris.
De accumet AE-seriens dobbeltforbindelse pH-elektrode er ideel til rutinemæssige pH-målinger. Velegnet til brug med prøver, der indeholder TRIS, sulfider, halogenider, tungmetaller eller protein.
Produktfunktioner:
    • Dobbelt junction kombination pH-elektrode
    • Geléfyldt reference med lav vedligeholdelse
    • Holdbar plastik krop
    • 90 mm kropslængde
    • BNC forbindelse
    • 1 meter kabel
garanti
6 måneder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper Fast 1,2 m BNC Kabel
Til brug med (udstyr) 13-636-AE150 accumet AE150 pH-måler
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 80 °C
Type Double-Junction Gel pH-elektrode
Længde (metrisk) 90 mm
Materiale Plast
Måleområder pH 1 til 13