Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ AE serie ATC temperatursonde
Artikelnummer. p-6731129 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
90 mm
120 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15583633
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisher Scientific™ accumet™ AE-serien ATC temperatursonder understøtter accumet AE150 pH-meter til rutinemæssige pH-målinger til en budgetvenlig pris.
Produktfunktioner:
  • ATC temperatursonde
  • Holdbar krop i rustfrit stål
  • 90 mm eller 120 mm kropslængde
  • 2,5 mm phono stikforbindelse
  • 1 meter kabel
garanti
6 måneder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 13-636-AE150 accumet AE150 pH-måler
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type Temperatursonde
Længde (metrisk) 90 mm