Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ AE serie ATC temperatursonde
Artikelnummer. 15573633 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
90 mm
120 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15573633 120 mm Hver
15583633 90 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15573633
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    415.00 DKK
    290.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 124.03 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Fisher Scientific™ accumet™ AE-serien ATC temperatursonder understøtter accumet AE150 pH-meter til rutinemæssige pH-målinger til en budgetvenlig pris.
Produktfunktioner:
  • ATC-temperaturprobe
  • Holdbar rustfri stålkrop
  • 90 mm eller 120 mm karrosserilængde
  • 2,5 mm phono-stikforbindelse
  • 1 meter kabel
garanti
6 måneder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 13-636-AE150 accumet AE150 pH-måler
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type Temperatursonder Lemo
Længde (metrisk) 120 mm
Konnektortyper Phono-stik (2,5 mm)