Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ AE Series 3-i-1 Single Junction Gel pH/ATC elektrode
Artikelnummer. 15503643 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Konnektortyper:
Fast 1,2 m BNC Kabel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
15503643 Fast 1,2 m BNC Kabel Hver
1 options
Artikelnummer. 15503643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1135.00 DKK
    814.57 DKK / Pakke med 1
    Spare 320.43 DKK
    28% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Fisherbrand™ accumet™ AE-seriens pH-elektroder understøtter accumet AE150 pH-meter til rutinemæssige pH-målinger til en budgetvenlig pris
Ideel til generel brug til at måle pH, den accumet AE-serien med enkelt junction pH/ATC-elektrode er et godt valg til rutinemæssige laboratoriemålinger.
Produktfunktioner:
  • Single-junction kombination pH-elektrode med indbygget temperatursensor (3-i-1)
  • Geléfyldt reference med lav vedligeholdelse
  • Holdbar plastik krop
  • 90 mm kropslængde
  • BNC
  • 1 meter kabel
garanti
6 måneder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper Fast 1,2 m BNC Kabel
Til brug med (udstyr) 13-636-AE150 accumet AE150 pH-måler
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 80 °C
Type Single-Junction Gel pH/ATC elektrode
Længde (metrisk) 90 mm
Materiale Plast
Måleområder pH 1 til 13