Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ AB315 og AB330 målerudskiftningscomputer USB Kabel
Artikelnummer. 17368949 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
accumet AB315 og AB330 Meter
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17368949 accumet AB315 og AB330 Meter
1 options
Artikelnummer. 17368949
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.00 DKK
    342.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 48.89 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Vælg tilbehør til din Fisherbrand™ accumet™ AB315 pH/mV meter og Fisherbrand™ accumet™ AB330 ledningsevnemåler.
  • Kabel til dataoverførsel fra måleren til en computer
  • Brugerdefineret målertilslutning til USB computerforbindelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Udskiftning af computer USB kabel
Kompatibilitet accumet™ AB300 serie målere
Til brug med (udstyr) accumet AB315 og AB330 Meter