Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ AB250 Benchtop pH/ISE målere
Artikelnummer. 12850633 Shop alle Fisherbrand produkter
Produkttype:
AB250 pH/ISE-måler
Måler med pH/ISE-sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12850633
Indeholder
accumet AB250 pH/ISE bordmåler, elektrodestander, RS232 og USB kabler, 100/240V universal strømforsyning
Giver intuitiv, enkel betjening og høj nøjagtige målinger i en kompakt, prisbillig måler. Fisherbrand accumet AB250 pH/ISE meter giver fleksible målinger af pH eller ionkoncentration ved hjælp af en ionselektiv elektrode (ISE) i ét brugervenligt, pålideligt målesystem.
Giver intuitiv, enkel betjening og høj nøjagtige målinger i en kompakt, prisbillig måler. Fisherbrand accumet AB250 pH/ISE meter giver fleksible målinger af pH eller ionkoncentration ved hjælp af en ionselektiv elektrode (ISE) i en, der er nem at bruge,
  • Grafisk baggrundsbelyst display med dato og klokkeslæt, stabilitetsindikator og alarmer
  • Et til seks punkts pH-kalibrering med 0,001 pH-opløsning
  • Automatisk buffergenkendelse med fire pH-buffersæt eller tilpasset buffermulighed
  • pH hældning og offset display
  • To til seks-punkts ISE-kalibrering med 0,001 ppm, mg/L eller molær opløsning
  • Automatisk eller manuel temperaturkompensation, vist i° C eller° F
  • Adgangskodebeskyttelse af kalibrerings- og opsætningstilstande
  • 500 datasæt lagring
  • RS232 og USB grænseflader
  • Flersproget grænseflade med engelsk, tysk, kinesisk, fransk, italiensk og spansk
  • Valgfri røreprobe (kat. nr. 13-620-BSP) med fem hastighedsindstillinger
NIST-sporbar kalibreringsmodel (-CERT)
  • Hjælp til at mødes ISO , FDA, USDA og EPA retningslinjer for kvalitetssikring
  • Inkluderer målerens nøjagtighed ved fem testpunkter på tværs af pH-området
  • Inkluderer målerens nøjagtighed ved fem testpunkter på tværs af tilsvarende mV-område
  • Test udført af akkrediteret laboratorium, inkluderer NIST-sporbart certifikat
Specifikationer
  • pH-område: -2.000 til 20.000 pH
  • pH-opløsning: 0,1, 0,01, 0,001 pH
  • pH-nøjagtighed:± 0,002 pH
  • ISE-område: 0,001 til 19999 ppm, mg/L eller molær
  • ISE-opløsning: 0,001, 0,01, 0,1, 1 (automatisk)
  • ISE-nøjagtighed: 0,5 % fuld skala (monovalent ion), 1 % fuld skala (divalent ion)
  • mV-område:± 2000,0mV
  • mV opløsning: 0,1mV
  • mV-nøjagtighed:± 0,2mV eller± 0,05 %, alt efter hvad der er størst
  • mV Offset Justering: Op til± 150mV
  • Temperaturområde: 0° til 100 °C (32° til 212,0 °F)
  • Temperaturopløsning: 0,1 °C (0,1 °F)
  • Temperatur nøjagtighed:± 0,3 °C (± 0,5 °F)
  • Kalibreringspunkter: 1 til 6 point med automatisk buffergenkendelse (ABR)
  • ATC-temperaturkalibrering: Offset i trin på °0,1 C; Offset-område:± 5 °C (± 9 °F)
  • Selvtest: Ja
  • Indgange: BNC, mini-telefon ATC, jord
  • Strømkrav: 100 til 240VAC, 50/60Hz
Anvendelser
Akademisk, forskning, QA/QC, drikkevand, spildevand, mad, drikkevarer, industriel
Certificeringer
Vælg modeller tilgængelige med certifikat for NIST Sporbarhed
garanti
3 år på måler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Udgange RS232 (phonostik), mini-B USB , omrører
Nøjagtighed (ISE) 0,5 % fuld skala (monovalent ion), 1 % fuld skala (divalent ion)
Nøjagtighed (mV) ±0,2 mV
Nøjagtighed (pH) ±0,002
Kalibreringspunkter (ISE) 2 til 6 point fra en af følgende grupper, 0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000
Kalibreringspunkter (pH) Op til 6 forudindstillede eller 5 brugerdefinerede
Certificeringer/compliance Uden NIST-sporbart pH-certifikat
Datastyringsdetaljer Manuelt, tidsindstillet (valgbart hvert 3. til 3600 sek.), printer- eller CSV-format
Datapunkter 500
Display Type LCD
Måletilstande pH, mV, ISE, Ion, Koncentration, Temperatur
Rækkevidde (mV) ±2000 mV
Område (pH) -2 til 20
Opløsning (ISE) 0,001/0,01/0,1/1 (automatisk)
Opløsning (pH) 0.1/0.01/0.001
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 100 °C
Inkluderer Måler, elektrodearm, RS-232 og USB Kabler, 100/240V strømforsyning
Indgange BNC, ATC
Model- Kun AB250 pH/ISE-måler
Produkttype AB250 pH/ISE-måler
Rækkevidde (ISE) 0,001 til 19999 (± 2000)
Opløsning (mV) 0.1mV
Temperatur nøjagtighed ±0,3 °C
Temperaturopløsning 0,1 °C
garanti 3 år
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60Hz