Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ AB200 Benchtop pH/ledningsevnemålere
Artikelnummer. 12800643 Shop alle Fisherbrand produkter
Produkttype:
Kun måler (SG23)
Meter with pH/Cond. Kit
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12800643
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
accumet AB200 pH bordmåler, elektrodestander, RS232 og USB kabler, 100/240V universal strømforsyning
Giver intuitiv, enkel betjening og høj nøjagtige målinger i en kompakt, prisbillig måler. Fisherbrand accumet AB200 pH-/ledningsevnemåler kombinerer fordelene ved et pH-måler og konduktivitetsmåler i ét brugervenligt, pålideligt målesystem. Det store baggrundsbelyste display giver stor synlighed i laboratoriemiljøer.
  • Grafisk baggrundsbelyst display med dato og klokkeslæt, stabilitetsindikator og alarmer
  • Dobbeltkanalmåler til pH- og ledningsevnemålinger
  • Et til seks punkts pH-kalibrering med 0,001 pH-opløsning
  • Automatisk buffergenkendelse med fire pH-buffersæt eller tilpasset buffermulighed
  • pH hældning og offset display
  • Ledningsevne, TDS (total opløste faste stoffer), saltholdighed og resistivitetstilstande
  • Automatisk eller manuel temperaturkompensation, vist i° C eller° F
  • Adgangskodebeskyttelse af kalibrerings- og opsætningstilstande
  • 500 datasæt lagring
  • RS232 og USB grænseflader
  • Flersproget grænseflade med engelsk, tysk, kinesisk, fransk, italiensk og spansk
  • Valgfri røreprobe (kat. nr. 13-620-BSP) med fem hastighedsindstillinger
NIST-sporbar kalibreringsmodel (-CERT)
  • Hjælp til at mødes ISO , FDA, USDA og EPA retningslinjer for kvalitetssikring
  • Inkluderer målerens nøjagtighed ved fem testpunkter på tværs af pH-området
  • Inkluderer målerens nøjagtighed ved fem testpunkter på tværs af tilsvarende mV-område
  • Test udført af akkrediteret laboratorium, inkluderer NIST-sporbart certifikat
Specifikationer
  • pH-område: -2.000 til 20.000 pH
  • pH-opløsning: 0,1, 0,01, 0,001 pH
  • pH-nøjagtighed:± 0,002 pH
  • mV-område:± 2000,0mV
  • mV opløsning: 0,1mV
  • mV-nøjagtighed:± 0,2mV eller± 0,05 %, alt efter hvad der er størst
  • mV Offset Justering: Op til± 150mV
  • Konduktivitetsområde: 0,00 μS til 500,0mS
  • Konduktivitet Opløsning: 0,01, 0,1 μS; 0,001, 0,01, 0,1 mS
  • Konduktivitetsnøjagtighed:± 1 % fuld skala
  • TDS-område: 0,00 ppm til 500 ppt (TDS-faktor 1,00)
  • TDS-opløsning: 0,01, 0,1 ppm; 0,001, 0,01, 0,1 ppt
  • TDS-nøjagtighed:± 1 % fuld skala
  • Salinitetsområde: 0 til 80,0 ppt
  • Salinitetsopløsning: 0,01, 0,1 ppm; 0,001, 0,01, 0,1 ppt
  • Salinitets nøjagtighed:± 1 % fuld skala
  • Resistivitetsområde: 2.000 Ohm til 20.0 MOhm
  • Resistivitet Opløsning: 0,01, 0,1 Ohm; 0,001, 0,1 kOhm; 0,01 MOhm
  • Resistivitetsnøjagtighed:± 1 % fuld skala
  • Temperaturområde: 0° til 100 °C (32° til 212,0 °F)
  • Temperaturopløsning: 0,1 °C (0,1 °F)
  • Temperatur nøjagtighed:± 0,3 °C (± 0,5 °F)
  • Kalibreringspunkter: 1 til 6 point med automatisk buffergenkendelse (ABR)
  • ATC-temperaturkalibrering: Offset i trin på °0,1 C; Offset område:± 5 °C (± 9 °F)
  • Selvtest: Ja
  • Indgange: BNC, mini-telefon ATC, 8 Pin DIN, jord
  • Strømkrav: 100 til 240VAC, 50/60Hz
Anvendelser
Akademisk, forskning, QA/QC, drikkevand, spildevand, mad, drikkevarer, industriel
Certificeringer
CE, TUV 3-1, FCC klasse A
garanti
3 år på måler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Udgange RS232 (phonostik), mini-B USB , omrører
Nøjagtighed (ledningsevne) ±1 % FS
Nøjagtighed (mV) ±0,2 mV
Nøjagtighed (pH) ±0,002
Nøjagtighed (resistivitet) ±1% fuld skala
Nøjagtighed (saltholdighed) ±1% fuld skala
Nøjagtighed (TDS) ±1% fuld skala
Kalibreringspunkter (ledningsevne) Automatisk (4 point), maksimalt 1/rækkevidde, manuel (5 point), maksimalt 1/område
Kalibreringspunkter (pH) Op til 6 forudindstillede eller 5 brugerdefinerede
Celle konstant 0,010 til 10,000
Certificeringer/compliance Uden NIST-sporbart pH-certifikat
Datastyringsdetaljer Manuelt, tidsindstillet (valgbart hvert 3. til 3600 sek.), printer- eller CSV-format
Datapunkter 500
Kanaler 2
Display Type LCD
Måletilstande pH, mV, Ledningsevne, TDS, Saltholdighed, Resistivitet, Temperatur
Rækkevidde (ledningsevne) 0μ S til 500 mS
Rækkevidde (mV) ±2000 mV
Område (pH) -2 til 20
Rækkevidde (resistivitet) 2 W til 20 MW
Rækkevidde (saltholdighed) 0 til 80 ppt
Rækkevidde (TDS) 0 ppm til 500 ppt (ved TDS faktor 1)
Opløsning (pH) 0.1/0.01/0.001
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 100 °C
Inkluderer Måler, elektrodearm, RS-232 og USB Kabler, 100/240V strømforsyning
Indgange BNC, ATC
Model- Kun AB200 pH/ledningsevnemåler
Produkttype Meter with pH/Cond. Kit
Opløsning (ledningsevne) 0,01/0,1 μS, 0,001/0,01/0,1 mS
Opløsning (mV) 0.1mV
Opløsning (resistivitet) 0.01/0.1W, 0.001/0.1kW, 0.01MW
Opløsning (saltholdighed) 0.01/0.1ppm, 0.001/0.01/0.1ppt
Opløsning (TDS) 0/0.1ppm, 001/01/0.1ppt
Temperatur nøjagtighed ±0,3 °C
Temperaturopløsning 0,1 °C
garanti 3 år
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60Hz