Få mere at vide
Invitrogen™ Accumax - Celleaggregatdissociationsmedium
Artikelnummer. 12790000
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12790000 100 ml Hver
1 options
Indeholder azid.
Brugen af Accumax™ kan påvirke integriteten af visse antigene epitoper, hvilket resulterer i formindsket antistoffarvning. Dette bør bestemmes eksperimentelt for individuelle antistofkloner.
Artikelnummer. 12790000 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 00466656
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    928.00 DKK
    695.65 DKK / 100ml
    Spare 232.35 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder azid.
Brugen af Accumax™ kan påvirke integriteten af visse antigene epitoper, hvilket resulterer i formindsket antistoffarvning. Dette bør bestemmes eksperimentelt for individuelle antistofkloner.
Dissocier celleklumper til celletælling, virale transfektionsassays, cellesortering og flowcytometri samt bioreaktor-opskalering.
Accumax har vist sig effektiv til at dissociere celleklumper i en række cellelinjer, herunder hybridomer, CHO , BHK, 293, COS og Sf9 celler. Brugen af Accumax kan påvirke integriteten af visse antigene epitoper, hvilket resulterer i formindsket antistoffarvning. Dette bør bestemmes eksperimentelt for individuelle antistofkloner. Tø Accumax ved stuetemperatur eller 4 °C.
Anbefalet opbevaring
Store at −20°C. Thawing during shipment will not affect performance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Pattedyrceller
Form Væske
Produkttype Reagens til dissociation af cellekultur
Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød
Mængde 100 ml