Få mere at vide
Fisherbrand™ AccuDuo patron
Artikelnummer. p-6960037 Shop alle Fisherbrand produkter
Type:
H Pakke
P Pakke
U Pakke med et μ0,2 m PES kapselfilter
U pakke
U-pakke (lav TOC)
Til brug med (udstyr):
Accu20
Accu20, Accu500
Accu500
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15459719
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikrer optimal kvalitet af slutproduktets vand. Fisher Scientific™ AccuDuo-patroner giver dobbeltsøjlefiltrering til Accu20, Accu100 og Accu500 vandsystemer.
  • Indeholder to sæt rensningspatroner med to kolonner
  • Patroner arbejder sekventielt for at sikre grundig fjernelse af ioner og organiske stoffer i vand
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Accu500
Type H Pakke
Til brug med (applikation) Ultrapure vand til kritiske laboratorieapplikationer