Få mere at vide
Fisherbrand™ AccuDuo patron
Artikelnummer. 15499729 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Type:
H Pakke
P Pakke
U pakke
U-pakke (lav TOC)
U-pakke med 0,2 μm PES-kapselfilter
Til brug med (udstyr):
Accu20
Accu20, Accu500
Accu500
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15499729 U-pakke med 0,2 μm PES-kapselfilter Accu20, Accu500 Hver
15459719 H Pakke Accu500 Hver
15449719 P Pakke Accu20 Hver
15489729 U pakke Accu20, Accu500 Hver
15409739 U-pakke (lav TOC) Accu20, Accu500 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15499729
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3045.90 DKK
    2477.57 DKK / Pakke med 1
    Spare 568.33 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-03-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikrer optimal kvalitet af slutproduktets vand. Fisher Scientific™ AccuDuo-patroner giver dobbeltsøjlefiltrering til Accu20, Accu100 og Accu500 vandsystemer.
  • Indeholder to sæt rensningspatroner med to kolonner
  • Patroner arbejder sekventielt for at sikre grundig fjernelse af ioner og organiske stoffer i vand
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Accu20, Accu500
Type U-pakke med 0,2 μm PES-kapselfilter
Til brug med (applikation) Ultrapure vand til kritiske laboratorieapplikationer