Få mere at vide
Hamilton™ AccuDil™ Sprøjte
Artikelnummer. 12574356
Volumen (metrisk):
2,5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12574356
Brand: Hamilton™ 0161714
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 7.2 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 9.6 mm
Produkttype AccuDil Sprøjte
Maks. Tryk 200 psi
Model- 1002
Mængde 1/stk.
Volumen (metrisk) 2,5 ml
Til brug med (udstyr) ML500-serien fortyndere og dispensere
Tilslutningstype Særlig