Få mere at vide
Thermo Scientific™ Accucore™ PREP XL C8 HPLC-kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Forbedre konventionelle HPLC-metoder til dine opskalering af rensningsbehov ved at bruge Thermo Scientific™ Accucore™ XL C8 præparative HPLC-søjler. Robuste 4 μm solid-core partikler garanterer høj effektivitet inden for standard HPLC trykgrænser. Vores højdækkende C8 bundne fase leverer optimal retention af analytter med moderat hydrofobicitet. Disse søjler kommer i en lang række dimensioner og en mulighed for XtendedLife hardware, som forbedrer søjlens levetid ved at opretholde en ensartet pakket seng.
Lavere hydrofob retention
- Anbefales til moderat hydrofobe analytter, eller når en mindre hydrofob fase giver optimal retention.
- C8 (USP L7) selektivitet.
Højeffektive adskillelser for forbedret opløsning og følsomhed
- Core-forbedret teknologi μ4 m partikler og snæver partikelstørrelsesfordeling reducerer båndudvidelsen og forbedrer separationseffektiviteten for konventionelle HPLC-metoder.
- Høj overfladedækning af silica minimerer sekundære interaktioner og peak tailing.
Forberedende HPLC-søjle-hardwareindstillinger - baseret på søjlens indre diameter (i.d. ) og kolonneydelsesbehov.
Standard gevind og standard flange hardware
- Designet til standardapplikationer, ekspertpakket og robust designet til at levere alsidige produkter til rutinemæssig brug.
- Standard gevindbeslag til søjle i.d. < 40 mm.
- Standard flangebeslag til søjle i.d. ≥ 40 mm.
- Standardhardware kan modificeres efter anmodning til at være kompatibel med SFC.
XtendedLife hardware
- Forbedrer kolonnens levetid ved at inkorporere et internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), der sikrer, at mediesengen hele tiden er tæt pakket.
- Kompatibel med SFC og fås i dimensioner op til 50 mm i.d.
Preparative Guards er en gennemprøvet og omkostningseffektiv måde at forlænge levetiden på din præparative kolonne. Vores forberedende vagtsøjler kræver brug af en præparativ vagtholder.
Kundespecifikke ordrer
- Hvis der er en Thermo Scientific stationær fase, du i øjeblikket bruger og gerne vil have i en forberedende skala, der ikke er vist, eller gerne vil diskutere en specifik søjledimension, vil vi gerne diskutere dine krav.
- Kontakt venligst din lokale salgsrepræsentant for kundespecifikke ordrer.
- Specialbyggede kolonner er ikke kvalificerede til returnering.
Tekniske data
Tekniske data
Kolonneformat | Beskyttelseskolonne |
Diameter (metrisk) | 10 mm |
Til brug med | Afskærmningssøjle kræver brug af præparativ beskyttelsesholder, 887-020 |
Længde (metrisk) | 20 mm |
Maks. Tryk | 4300 psi (295 bar) |
Partikelstørrelse | 5 μm |
pH | 2 til 9 |
Porestørrelse | 80Å |
Overfladeareal | 90 m² /g |
Temperatur | 60 °C |
Vis mere |