Få mere at vide
Thermo Scientific™ Accucore™ XL C8 HPLC kolonner
Artikelnummer. 12810773 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 12810773
Brand: Thermo Scientific™ 74204152130
Forbedre laboratorieproduktiviteten ved hjælp af Thermo Scientific™ Accucore™ XL C8 kolonner.
Optimer konventionelle HPLC-metoder med Thermo Scientific™ Accucore™ XL C8 søjler. Robuste 4 μm solid-core partikler sikrer meget høj effektivitet inden for standard HPLC trykgrænser. Den højdækkende C8-bundne fase giver optimal retention af analytter med moderat hydrofobicitet. Robust bindingsteknologi og automatiserede pakningsprocedurer sikrer fremragende reproducerbarhed og lang kolonnelevetid.
Lower Hydrophobic Retention
  • Recommended for moderately hydrophobic analytes or when a less hydrophobic phase provides optimum retention
High-Efficiency Separations for Enhanced Resolution and Sensitivity
  • Core-enhanced technology 4μm particles and narrow particle size distribution reduce band broadening and improve separation efficiencies for conventional HPLC methods.
  • High surface coverage of silica minimizes secondary interactions and peak tailing.
Same System, Same Method, Better Results
  • Solid-core 4μm particle design means that no changes to the method or system are required.
Excellent Reproducibility and Robustness
  • Advanced bonding technology
  • Automated packing process
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Til brug med HPLC
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 8700 psi (600 bar)
Partikelstørrelse 4 μm
pH 2 to 9
Porestørrelse 80 Å
Overfladeareal 130 m²/g
Temperatur 60°C
USP type L7
Stationær fase C8
Produktlinje Accucore
Emballagemateriale Spherical, Solid Core, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 4%
Kolonnetype Reversed Phase
Endcapped Yes
Fase Reversed Phase
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.