Få mere at vide
Thermo Scientific™ Accucore™ XL C8 HPLC kolonner
Artikelnummer. 12810763 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 12810763
Brand: Thermo Scientific™ 74204053030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbedre laboratorieproduktiviteten ved hjælp af Thermo Scientific™ Accucore™ XL C8 kolonner.
Optimer konventionelle HPLC-metoder med Thermo Scientific™ Accucore™ XL C8 søjler. Robuste 4 μm solid-core partikler sikrer meget høj effektivitet inden for standard HPLC trykgrænser. Den højdækkende C8-bundne fase giver optimal retention af analytter med moderat hydrofobicitet. Robust bindingsteknologi og automatiserede pakningsprocedurer sikrer fremragende reproducerbarhed og lang kolonnelevetid.
Lavere hydrofobisk retention
  • Anbefales til moderat hydrofobe analytter, eller når en mindre hydrofob fase giver optimal retention
Højeffektive adskillelser for forbedret opløsning og følsomhed
  • Core-forbedret teknologi μ4 m partikler og snæver partikelstørrelsesfordeling reducerer båndudvidelsen og forbedrer separationseffektiviteten for konventionelle HPLC-metoder.
  • Høj overfladedækning af silica minimerer sekundære interaktioner og peak tailing.
Samme system, samme metode, bedre resultater
  • Solid-core μ4 m partikeldesign betyder, at der ikke kræves ændringer i metoden eller systemet.
Fremragende reproducerbarhed og robusthed
  • Avanceret bindingsteknologi
  • Automatiseret pakkeproces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 3 mm
Til brug med HPLC
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 8700 psi (600 bar)
Partikelstørrelse 4μ m
pH 2 til 9
Porestørrelse 80Å
Overfladeareal 130 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L7
Stationær fase C8
Produktlinje Accucore
Emballagemateriale Sfærisk, solid kerne, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 4%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.